Documenti fondamentali
524572
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine
Sinonimo/i:
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine, Alkaline Phosphatase, CIAP
Scegli un formato
1 KU
83,10 €
5 KU
267,00 €
83,10 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KU
83,10 €
5 KU
267,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
83,10 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Origine biologica
bovine (calf) intestine
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥1500 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
pI 
5.7
Solubilità
dilute buffer: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native, alkaline phosphatase from calf intestine. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Note: 1KU = 1,000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 9.6.
Stato fisico
In 6 mM MgCl, 6 mM Tris-HCl, 0.12mM ZnCl, 40% glycerol, pH 7.6.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1