Vai a
M3168
4-Methylumbelliferyl phosphate
alkaline phosphatase substrate, liquid
Sinonimo/i:
4-methylumbelliferone phosphate Liquid Substrate System
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
267,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
EC Number:
222-137-7
MDL number:
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sistema del substrato liquido 4-metilumbelliferil fosfato (4-MUP), liquid
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Il 4-metilumbelliferil fosfato (4-MUP) è un substrato per la fosfatasi alcalina che forma la sostanza fluorescente solubile metilumbelliferone. Il sistema del substrato liquido 4-MUP combina 4-MUP e tampone in un reagente pronto per l′uso.
Application
Il sistema del substrato liquido 4-metilumbelliferil fosfato (4-MUP) è stato usato come substrato fluorescente per la fosfatasi alcalina nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA). È stato usato anche nel saggio dell′attività della fosfatasi alcalina embrionale secreta (SEAP).
Analysis Note
La fluorescenza 4-MUP può essere misurata con eccitazione a 360 nm ed emissione a 440 nm. Il prodotto finale fluorescente può essere osservato anche con una fonte luminosa UV.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69602P7998T0565
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder or crystals
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Which stop solution is the best option for AP-4MUP ELISA? Please advise.
    1 risposta
    1. The M3168 product does not require a stop solution. 4MUP is a fluorescent substrate. Adding a stop solution to 4MUP, such as an acidic solution like 2M Sulfuric Acid, would greatly reduce or eliminate the fluorescence. While stop solutions are typically added to substrates like pNPP, TMB, or OPD, they are not required when working with product M3168. The Product Information Sheet for M3168 can be downloaded from the website, where it mentions that the solution is ready to use and nothing else should be added to it.