Documenti fondamentali
N1891
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
pNPP tablets
Scegli un formato
5 SETS
72,00 €
50 SETS
396,00 €
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 SETS
72,00 €
50 SETS
396,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Compresse di p-nitrofenil fosfato SIGMAFAST, tablet, To prepare 5 mL
Stato
tablet
Solubilità
deionized water: soluble 5 mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Queste compresse sono state sviluppate per l′uso come substrato solubile per la rivelazione dell′attività della fosfatasi alcalina nei saggi immunoenzimatici (EIA). Il pNPP è il substrato d'elezione nei saggi immunoenzimatici ad alta sensibilità basati sulla fosfatasi alcalina. Per ottenere un substrato pronto all′uso, si sciolgono in acqua deionizzata una compressa di pNPP e una compressa di tampone Tris. Ogni set di compresse di pNPP SIGMAFAST produce una soluzione contenente pNPP 1,0 mg/ml e tampone Tris 0,2 M. Nei saggi EIA che utilizzano pNPP come substrato la lettura può essere effettuata dopo un tempo prestabilito, oppure arrestando la reazione con NaOH 3N così da stabilizzare il valore per una lettura ritardata. Con SIGMAFAST basta aggiungere acqua distillata o deionizzata per preparare una soluzione di substrato attivo. Le compresse sono confezionate individualmente in bustine di stagnola.
SIGMA FAST p-Nitrophenyl phosphate Tablets has been used:
  • to quantify non-secreted alkaline phosphatase to monitor differentiation of osteoblast-like cells (SaoS-2)[1]
  • to stain murine preosteoblast MC3T3-E1 cells in alkaline phosphatase assay[2]
  • as a substrate for ExtrAvidin® alkaline phosphatase to measure hemoglobin-bound α-synuclein using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
  • as a substrate for alkaline phosphatase conjugated antibodies for detection in ELISA of abirin toxin[4]
Ricostituzione
Each tablet set dissolved in 5 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing pNPP.
Note legali
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conall H Watson et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(7), e0005786-e0005786 (2017-07-21)
Fiji, an upper-middle income state in the Pacific Ocean, has experienced an increase in confirmed case notifications of enteric fever caused by Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi). To characterize the epidemiology of typhoid exposure, we conducted a cross-sectional sero-epidemiological
Zimu Wu et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 12(5), 1757-1763 (2020-01-15)
Post-stroke induction of alpha-synuclein (AS), a neuronal protein implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), has been demonstrated to induce secondary brain damage after cerebral ischemia. Therefore, understanding the expression and pathogenic modifications of AS is clinically meaningful for
Ruklanthi de Alwis et al.
The Journal of infectious diseases, 219(2), 295-304 (2018-10-16)
Nontyphoidal Salmonella (NTS) organisms are a major cause of gastroenteritis and bacteremia, but little is known about maternally acquired immunity and natural exposure in infant populations residing in areas where NTS disease is highly endemic. We recruited 503 pregnant mothers
Yuankun Zhai et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 18602-18614 (2019-03-27)
Homocysteine (Hcy) is detrimental to bone health in a mouse model of diet-induced hyperhomocysteinemia (HHcy). However, little is known about Hcy-mediated osteoblast dysfunction via mitochondrial oxidative damage. Hydrogen sulfide (H2 S) has potent antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic effects. In this
Ronit Rosenfeld et al.
Nature communications, 12(1), 944-944 (2021-02-13)
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), exhibits high levels of mortality and morbidity and has dramatic consequences on human life, sociality and global economy. Neutralizing antibodies constitute a highly promising
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolli
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.