Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 123,00 € |
2000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 171,00 € |
10000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 456,00 € |
50000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.560,00 € |
Informazioni su questo articolo
123,00 €
biological source
bovine intestinal mucosa
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
5-20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥4,000 DEA units/mg protein | specific activity ≥5,500 DEA units/mg protein | specific activity ≥2,000 DEA units/mg protein |
| biological source bovine intestinal mucosa | biological source - | biological source - | biological source - |
| concentration 5-20 mg/mL | concentration ≥10.0 mg/mL | concentration ≥10 mg/mL | concentration ≥1.0 mg/mL |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form (Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6) | form aqueous solution |
| mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa | mol wt dimer ~160 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfatasi, alcalina
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?