79390
Phosphatase, Alkaline from calf intestinal mucosa
suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
Sinonimo/i:
Alkaline Phosphatase from calf intestinal mucosa
Origine biologica
bovine (calf) intestinal mucosa
Stato
solution (clear, colorless)
Attività specifica
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
PM
Mr ~140000
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Impurezze
0.1 mM ZnCl2
1 mM MgCl2
3 M NaCl
30 mM triethanolamine
pH
~7.6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?