R6513
Ribonucleasi A
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
≥70 Kunitz units/mg protein
PM
13.7 kDa
~13,700
Attività estranea
Exonuclease and endonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
- La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
- La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
- La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
- La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
- La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
- per la purificazione di DNA plasmidico
- per digerire l′RNA a doppio filamento, evitandone la colorazione, durante la colorazione del nucleo
- in tecniche di immunoperossidasi e immunofluorescenza
- per trattare le cellule prima della citometria a flusso
- come componente del tampone di lavaggio di sezioni di tessuto FFPE post-ibridazione in situ
- per trattare le cellule durante la preparazione di estratti di proteine periferiche di membrana
- saggi di protezione da RNasi
- rimozione di RNA legato in modo non specifico
- analisi di sequenze di RNA
- idrolisi dell′RNA contenuto in campioni proteici
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Altre note
La bollitura delle soluzioni madre di questa RNasi A per inattivare la DNasi residua non è necessaria e può causare la precipitazione dell′RNasi e la possibile perdita dell′attività enzimatica. Se una soluzione di RNasi A viene riscaldata a pH neutro, se ne provoca la precipitazione. Se riscaldata a un pH inferiore, può verificarsi una precipitazione parziale a causa di impurezze proteiche presenti.
Applicazioni
Inibitore
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Contenuto correlato
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.