Vai a
P7640
Fosfatasi, alcalina
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
Sinonimo/i:
Fosfatasi alcalina, Fosfoidrolasi di monoesteri ortofosforici (alcalino ottimale)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
138,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
247,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
893,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1410,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
EC Number:
232-631-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥10 DEA units/mg solid
Biological source:
bovine intestinal mucosa
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine intestinal mucosa
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 DEA units/mg solid
mol wt
dimer ~160 kDa
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.
La fosfatasi alcalina intestinale bovina è una glicoproteina dimerica derivata dalla membrana. Ne esistono almeno tre isoforme, che generalmente possiedono due glicani N-legati e uno o più glicani O-legati per monomero.2 L′enzima richiede zinco e ioni bivalenti di magnesio o calcio per svolgere l′attività.
Bovine intestinal alkaline phosphatase is a dimeric, membrane-derived glycoprotein. At least three isoforms exist, which typically possess two N-linked and one or more O-linked glycans per monomer.
Application
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. It is routinely used to dephosphorylate proteins and nucleic acids. It may be used for protein labeling when high sensitivity is required. Alkaline phosphatase may be also be used to dephosphorylate the 5′-termini of DNA or RNA to prevent self-ligation. DNA or RNA can also be tagged with radiolabeled phosphate (via T4 polynucleotide kinase) after dephosphorylation with alkaline phosphatase.. Product P7640 has been used to study the monoclonal alkaline phosphatase-anti-alkaline phosphatase (APAAP) complex.
Grado di attività altamente specifico consigliato per la coniugazione di anticorpi e proteine.
La fosfatasi alcalina può essere utilizzata per defosforilare la caseina e altre proteine. La fosfatasi alcalina può essere adoperata anche per defosforilare i terminali 5′ del DNA o dell′RNA per prevenire l′auto-legatura. Il DNA e l′RNA possono anche essere marcati con il fosfato radiomarcato (tramite la T4 polinucleotide chinasi) dopo la defosforilazione con la fosfatasi alcalina.
Biochem/physiol Actions
L′enzima ha un′ampia specificità per gli esteri fosforici di alcoli, ammine, pirofosfato e fenoli. Viene utilizzato abitualmente per defosforilare le proteine e gli acidi nucleici.
Alkaline phosphatase, from bovine intestinal mucosa, is most stable in the pH range 7.5-9.5. The enzyme has a broad specificity for phosphate esters of alcohols, amines, pyrophosphate, and phenols and it requires zinc, and magnesium or calcium divalent ions for activity.
Analysis Note
Le dimensioni delle confezioni sono basate su unità DEA.
Other Notes
Un′unità DEA idrolizza 1 μmole di 4-nitrofenil fosfato in un minuto a pH 9,8 e a 37 °C (un′unità di glicina è equivalente a circa 3 unità DEA).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7923A2356P0114
description
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein
description
≥5,500 DEA units/mg protein
description
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
biological source
bovine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥10 DEA units/mg solid
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,700 DEA units/mg protein
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfatasi, alcalina
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. May I ask if this enzyme contains any additives in lyophilized form?
    1 risposta
    1. This material is lyophilized from a solution containing 5 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0 with 1 mM magnesium chloride. No other additives are present.
      Utile?
  2. Please share about the solubility of alkaline phosphatase enzyme.
    1 risposta
    1. This product is not tested for solubility. However, similar alkaline phosphatase products are prepared in 10 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 0.2% Zwittergent 3-14, pH 7.4.