Documenti
79724
Supelco
Idrossido di sodio
1 M, for HPCE
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352316
NACRES:
NA.21
Grado
for HPCE
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.9-1.1 M
1 M
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 270 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodiumhydroxide solution with a concentration of 1 M is commonly used inhigh-performance capillary electrophoresis (HPCE). It is used as a pH modifierin the analysis of various samples.
Applicazioni
  • useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
  • provides convenient, fast, quantitative derivatization
  • converts free fatty acids into its sodium salts
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Idrossido di sodio 49-51% in water, eluent for IC
Supelco
72064
Idrossido di sodio
Determination of oligonucleotide ISIS 2922 in nanoparticulate delivery systems by capillary zone electrophoresis
Arnedo A, et al.
Journal of Chromatography A, 871(1-2), 311-320 (2000)
Rapid separation and determination of four phenylpropanoid glycosides from T. chamaedrys by capillary electrophoresis method
Avula B, et al.
Chromatographia, 58, 751-755 (2003)