Vai a
72068
Idrossido di sodio
BioUltra, Molecular Biology, 10 M in H2O
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Concentration:
10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
Form:
liquid
Grade:
Molecular Biology
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
14
bp
105-140 °C
mp
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
solubility
water: soluble
density
1.320-1.340 g/cm3
cation traces
Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.08, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES string
[OH-].[Na+]
suitability
suitable for Western blot, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
L′idrossido di sodio è un composto inorganico solido di colore bianco prodotto in pastiglie, fiocchi e granuli. È una base metallica alcalina altamente caustica, in grado di assorbire prontamente l′umidità e il diossido di carbonio presenti nell′aria. L′NaOH è deliquescente e solubile in etanolo, acqua e metanolo.
Application
L′idrossido di sodio in soluzione è stato utilizzato:
  • per preparare il reagente A (0,1 M NaOH) per l′inattivazione mediante pH della L-lattato deidrogenasi (L-LDH)[1]
  • per la preparazione di fresco di una soluzione per la denaturazione mediante fusione alcalina del filamento antisenso[2]
  • per la preparazione di un idrogel a base di collagene di Tipo-I per la fabbricazione di un dispositivo microfluidico[3]
Biochem/physiol Actions
Oltre che per la pulizia degli scarichi, l′idrossido di sodio (NaOH) è impiegato da diverse industrie, come l′industria tessile, l′industria delle acque minerali, quella dei saponi e dei detergenti e l'industria della polpa di cellulosa e della carta.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S2770720641.37084
Idrossido di sodio 49-51% in water, eluent for IC
Supelco
72064
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 0,15 mol/l, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37084
Idrossido di sodio
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
concentration
10 M in H2O, 9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
concentration
1.0 N
concentration
49-51% in water
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble (completely miscible)
solubility
-
pH
14
pH
-
pH
14.0
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idrossido di sodio
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. where is user manual?
    1 risposta
    1. This product does not have a protocol associated with it. You may find it helpful to view the peer reviewed articles that mention the use of this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/72068?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=72068&type=citation_search.