Documenti
S8045
Sigma-Aldrich
Sodio idrossido
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352316
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98% (acidimetric)
Forma fisica
pellets (anhydrous)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
L′idrossido di sodio è stato utilizzato:
  • per regolare il pH delle soluzioni
  • nel processo di raschiatura delle cellule dalla piastra di coltura
  • per la preparazione della soluzione di formaldeide
  • per la sanificazione della colonna per cromatografia
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Sodio idrossido granulated EMPLURA&#174;
Supelco
1.06467
Sodio idrossido
Sodio idrossido pellets, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido
Idrossido di sodio 1&#160;M, for HPCE
Supelco
79724
Idrossido di sodio
Sodio idrossido pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Supelco
1.06469
Sodio idrossido
4-METHOXYCHALCONE AldrichCPR
S456748
4-METHOXYCHALCONE
Sodio idrossido BioUltra, for luminescence, &#8805;98.0% (T), pellets
Sigma-Aldrich
71687
Sodio idrossido
Cytology and Microscopy: Immunolocalization of Covalently Modified Histone Marks on Barley Mitotic Chromosomes.
Colas I et al.
Bio-protocol null
Detergent resistance as a tool in membrane research.
Lingwood D and Simons K
Nature Protocols, 2, 2159-2159 (2007)
Purification of antibodies using the synthetic affinity ligand absorbent MAbsorbent A2P.
Chhatre S et al.
Nature Protocols, 2, 1763-1763 (2007)
Determination of the CYP1A-inducing potential of single substances, mixtures and extracts of samples in the micro-EROD assay with H4IIE cells.
Schiwy A, et al.
Nature Protocols, 10, 1728-1728 (2015)
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated