Merck
Tutte le immagini(10)
Documenti fondamentali
ZIX7003T0C
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Sinonimo/i:
Sistema per acqua di tipo 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
NACRES:
NB.85
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IX
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Parametri
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
3 L/hr flow rate
60 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Il sistema Milli-Q® IX 7003 è una soluzione per la purificazione dell′acqua compatta, ergonomica, senza mercurio e intelligente che fornisce a richiesta acqua costantemente pura di qualità elevata. Il sistema è caratterizzato da tre componenti separati e distinti:
L′unità di produzione dell'acqua pura si presta a diverse possibilità; la manutenzione è semplificata rispetto ai sistemi precedenti.
  • Il serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua purificata, che assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna.
  • L'erogatore al punto di utilizzo E-POD®, completamente rinnovato, offre un accesso comodo e rapido ad acqua pura pressurizzata. L′interazione intuitiva è garantita dall′ampio touch screen, che visualizza i dati essenziali rassicurando in tutto e per tutto l′utente. Con ogni unità di produzione IX si possono utilizzare fino a due erogatori E-POD® in diverse posizioni all′interno dello stesso laboratorio, o in laboratori adiacenti. (Il serbatoio di stoccaggio e l′erogatore E-POD devono essere ordinati a parte)
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Applicazioni
Il sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003 produce acqua pura (Tipo 2).
  • Per applicazioni di laboratorio critiche come: preparazione di terreni di coltura microbiologici, soluzioni coloranti per istologia e citologia, immunoistochimica (IHC), gel e tamponi per elettroforesi, western blotting, immunodosaggi (ELISA, RIA), test di dissoluzione dei farmaci, determinazione della domanda biologica d′ossigeno (BOD) e della domanda chimica d'ossigeno (COD), spettroscopia UV/Vis, titolazione, ecc. Può essere usato anche per preparare campioni per fluorometria laser, nella sintesi e nella caratterizzazione delle membrane per celle a combustibile, o nella sintesi di nanocompositi per via elettrochimica.
  • Per applicazioni generali di laboratorio: preparazione di campioni (diluizione, estrazione...), preparazione di tamponi e reagenti, risciacquo della vetreria, ecc.
  • alimentazione di strumenti di laboratorio come autoclavi, lavavetrerie, camere climatiche e camere per test di stabilità, analizzatori clinici e coloratori per vetrini, generatori di idrogeno e sistemi per acqua ultrapura (come Milli-Q® IQ 7000).
Caratteristiche e vantaggi
Sistema per la purificazione dell′acqua
  • Eroga acqua pura di qualità conforme ai requisiti delle farmacopee e alle norme ISO.
  • Semplice da usare, la manutenzione non crea problemi.
  • Eroga acqua pura di Tipo 2 di qualità affidabile grazie al monitoraggio continuo dei parametri qualitativi.
  • Sistema compatto con diverse possibilità di installazione salva-spazio.
  • Le lampade ECH2O® senza mercurio si servono della tecnologia LED UVC per inattivare i batteri.
  • La cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® protegge la membrana da osmosi inversa (RO) migliorando le prestazioni del sistema.
  • Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® eroga acqua pura di qualità costantemente eccellente, senza necessità di manutenzione e con costi di esercizio ridotti.
  • Una soluzione intelligente per lo stoccaggio dell′acqua pura assicura una protezione a tutto tondo nei confronti della contaminazione da batteri, particelle e CO2 grazie a una lampada UV battericida, a un filtro di sfiato, a un modulo di sanificazione automatica (ASM) e a un sensore di troppopieno.
  • Archiviazione automatica delle registrazioni elettroniche.
  • Gestione dei dati integrata e semplificata.
Servizi digitali MyMilli-Q
Fatevi assistere dalla funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q Remote Care, per aumentare al massimo la produttività del laboratorio.
  • Notifiche immediate e personalizzabili di allerte e allarmi del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e SMS.
  • Informazioni in tempo reale su sistema, prestazioni, dati concernenti la qualità dell'acqua e altro ancora direttamente su computer o dispositivo mobile.
  • Diagnostica rapida online – e possibilità di riparazioni a distanza – da parte del nostro servizio tecnico.
  • Una tracciabilità completa e la possibilità di accedere e recuperare i dati senza difficoltà facilitano la preparazione degli audit e l'accreditamento del laboratorio.
  • Gestione online dei contratti di assistenza e dei materiali di consumo.
Un prodotto Alternativa Verde: Il sistema Milli-Q® IX 7003 è stato sottoposto a valutazione relativamente a ben 7 aspetti che impattano in maniera cruciale sul riscaldamento globale: energia & emissioni, acqua, imballaggio, materiali, fornitori & produzione, economia circolare, e fruibilità & innovazione. Certifichiamo che il sistema Milli-Q® IX 7003, riconosciuto ufficialmente come prodotto Alternativa Verde, utilizza meno elettricità, acqua e plastica ed è completamente privo di mercurio. È possibile prendere visione della scheda di punteggio Design for Sustainaibility (DfS) del sistema Milli-Q® IX 7003.
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi.
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione “Introduzione” nel manuale d′uso fornito col sistema (disponibile nella chiavetta USB allegata alla confezione).
Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Componenti necessari ma non inclusi:
  • se si desidera la country box (confezione ad hoc per il proprio paese) specifica di questo sistema, comprendente il manuale d′uso nella lingua locale e il cavo di alimentazione opportuno, è necessario un ordine supplementare;
  • il prezzo indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso;
  • questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori, altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua. Oltre a questo articolo, è necessario ordinare un serbatoio per lo stoccaggio dell′acqua Milli-Q® IQ/IX e un erogatore remoto E-POD®;
  • poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Articoli
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Acqua pura di Tipo 2 dall’acqua di rete. I sistemi Milli-Q® IX sono compatti, consentono di scegliere tra 4 portate e 3 dimensioni del serbatoio e, inoltre, di monitorare la qualità dell’acqua direttamente sul touchscreen dell’erogatore.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Riducete il consumo di acqua, energia, plastica e prodotti chimici nel vostro laboratorio. I sistemi di purificazione Milli-Q® ecosostenibili e i nostri servizi digitali possono aiutarvi a centrare i vostri obiettivi di sostenibilità