Documenti fondamentali
5874316024C
Milli-Q
EfferSan Effervescent Tablets
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
Sinonimo/i:
EfferSan Effervescent Tablets (CA)
Scegli un formato
24 EA
112,00 €
112,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
112,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Stato
tablet
Composizione
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
Confezionamento
pkg of 24 tablets
Disponibilità
available only in USA and Canada
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
Altezza
10.2 cm (4 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
EfferSan Effervescent Tablets (CA) are chlorine tablets used in filtration devices such as water purification systems and cartridges. This product optimally protects reverse osmosis (RO) membranes from fouling contaminants.
Applicazioni
EfferSan Tablets are used for research and development purposes such as biochemical research/analysis or for application as an analytical reagent.
Caratteristiche e vantaggi
Prevents bacterial proliferation and biofilm formation to preserve RO membrane performance (ionic rejection, water recovery).
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.