ZIQEP0D00
Erogatore di acqua pura da remoto E-POD®
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
Scegli un formato
2.920,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.920,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
E-POD®
Parametri
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
Alt. × prof. × largh.
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
input
potable tap water
output
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
Conducibilità
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- A un sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 è possibile collegare un erogatore E-POD®.
- A un sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003/05/10/15 è possibile collegare due erogatori E-POD®.
- Fornisce acqua pura pressurizzata, fino a 2 L/min.
- Si possono collegare 3 diversi filtri terminali a contaminanti target specifici, per poi rimuoverli al momento dell′erogazione di acqua pura.
- Lo schermo tattile da 5” LCD luminoso e a colori è di facile lettura e comodo da usare, anche quando si indossano i guanti. Si trova all′altezza degli occhi ed è orientabile (120°).
- La navigazione nelle modalità di funzionamento ed erogazione è intuitiva, con informazioni disponibili senza effettuare lunghe ricerche su più menu.
- Le icone grafiche sullo schermo consentono agli utenti di far funzionare il sistema rapidamente e con facilità.
- Grazie alle esaurienti informazioni visualizzate sullo schermo, come qualità dell′acqua, stato del sistema, livello del serbatoio, modalità di funzionamento, volume erogato, è sempre possibile erogare acqua della qualità attesa.
- Due modalità di erogazione di acqua pura:
L′erogazione volumetrica dell′acqua rilascia automaticamente uno specifico volume d′acqua, da 20 mL a 100 L (con incrementi di 1 mL).
- L′erogatore d′acqua può assumere più di 1500 posizioni: fino a 30 posizioni orizzontali e 54 verticali distinte, e ruotare di 360°. Si semplifica quindi il funzionamento quotidiano, dal momento che l′erogatore si adatta bene alle dimensioni e alla forma di tutti i contenitori del laboratorio.
- Può essere installato su un braccio articolato orizzontale a parete, risparmiando lo spazio sul banco.
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.