Vai a
IX700XPKIT
Kit per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003/05
For Milli-Q® IX 7003/05 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX700XPKT1.
Caratteristiche di sostenibilità
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1550,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
1550,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del profilo DfS corrispondente.
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende:
  • una cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® composta da un filtro pieghettato per la rimozione di particelle, minerali e colloidi e da un blocco a base di carbonio che rimuove il cloro libero. Questa cartuccia protegge la membrana da osmosi inversa (RO) e migliora le prestazioni del sistema;
  • un filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio che protegge dai contaminanti aerodispersi l′acqua pura stoccata (Tipo 2). Esso contiene carbone attivo, calce sodata e un filtro a membrana per evitare l′ingresso nel serbatoio di aria impura.
Application
  • Per i sistemi per la produzione di acqua pura Milli-Q® IX 7003/05
  • La cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® protegge la membrana RO assicurando buone prestazioni al sistema per anni
  • Il filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio protegge l′acqua pura immagazzinata dai contaminanti aerodispersi
Features and Benefits
  • Tag e-Sure consentono la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti della cartuccia IPAK Gard® ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IQ700XPKITZIX7005T0CZIX7003T0C
description
For Milli-Q® IX 7003/05 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality. This product replaces IX700XPKT1.
description
For Milli-Q® IQ 7003/05 ultrapure water systems. This product replaces IQ700XPKT1.
description
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 5 L/h., output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water
description
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 3 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7003
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7003
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
H
39.5 cm (15.5 in.)
H
39.5 cm (15.5 in.)
H
-
H
-
greener alternative category
DfS-Developed
greener alternative category
DfS-Developed
greener alternative category
DfS-Developed
greener alternative category
DfS-Developed
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
input
feed water nature potable tap water
input
feed water nature potable tap water
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)