Documenti fondamentali
CDUFBI0A1
Milli-Q
Cartuccia per trattamento finale BioPak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, protease- and bacteria-free water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems
Sinonimo/i:
Cartuccia per trattamento finale Biopak®
Scegli un formato
1 EA
390,00 €
390,00 €
Spedizione prevista il28 gennaio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
390,00 €
Spedizione prevista il28 gennaio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
polysulfone filter
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
BioPak®
tecniche
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per trattamento finale BioPak® è progettata per la produzione di acqua per applicazioni quali biologia molecolare, biochimica e colture cellulari, se alimentata con acqua purificata Milli-Q®. È convalidata per un uso continuo per 90 giorni.
Applicazioni
La cartuccia da ultrafiltrazione per il trattamento finale Biopak® è compatibile con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7003/05/10/15, Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7008/16. Progettata per applicazioni di biologia molecolare, biochimica e coltura cellulare (se alimentato con acqua purificata Milli-Q®), l′unità di ultrafiltrazione Biopak® rimuove in maniera efficace macromolecole e strutture biologiche di dimensioni maggiori, come i batteri.
La cartuccia per il trattamento finale Biopak® è consigliabile per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio in cui si renda necessario controllare i livelli di batteri, pirogeni, nucleasi e/o proteasi.
Tra queste rientrano la ricerca sull′RNA interferente breve (siRNA, short interfering RNA)[1], l′ibridazione in situ dell′RNA[2], lo sviluppo di microarray [3] e gli studi sul macchinario per la sintesi proteica.[4]
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduce al minimo il rischio di contaminazione da nucleasi, proteasi, pirogeni o batteri.
  • Elimina la necessità di usare agenti tossici come il DEPC, migliorando così la sicurezza e consentendo di risparmiare tempo e di ridurre i costi.
  • L′elemento alla base è stato ridisegnato per un'installazione sicura della campana di protezione.
  • Di facile manutenzione: la cartuccia è facile da installare e da sostituire, inoltre non necessita di sanificazione.
  • Il tag e-Sure per la connessione RFID con il POD consentono la completa tracciabilità (gestione dei dati) e il monitoraggio automatico dello stato dei materiali di consumo sull′interfaccia touchscreen del POD.
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: batteri e pirogeni
Modalità d′azione: ultrafiltrazione
Applicazioni: terreni di coltura cellulare, biologia molecolare
Uso previsto: riduzione della carica microbica (bioburden)
Istruzioni d′uso: Questo articolo fornisce acqua ultrafiltrata attraverso fibre cave. Consultare la sezione “Sostituzione” del foglio informativo allegato al sistema.
Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
  • Pirogeni (endotossine) < 0,001 EU/mL
  • RNasi < 1 pg/mL
  • DNasi < 5 pg/mL
  • Proteasi < 0,15 μg/mL
  • Batteri < 0,01 UFC/mL
Note legali
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Andrea Bleckmann et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1669, 159-171 (2017-09-25)
A key element to understand developmental and reproductive processes like germline development, double fertilization, and embryogenesis is the study of cell-specific gene expression patterns which is best analyzed by RNA in situ hybridization. Different visualization techniques have been established to
Real-time assay for testing components of protein synthesis
Rosenblum G, et al.
Nucleic Acids Research, 40(12), e88-e88 (2012)
Ryo Iizuka et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1368, 53-65 (2015-11-29)
Extracellular microRNAs (miRNAs) in body fluids have been identified as promising biomarkers for different human diseases. The high-throughput, multiplexed detection and quantification of these miRNAs are highly beneficial for the rapid and accurate diagnosis of diseases. Here, we developed a
Gabriel Rosenblum et al.
Nucleic acids research, 40(12), e88-e88 (2012-03-17)
We present a flexible, real-time-coupled transcription-translation assay that involves the continuous monitoring of fluorescent Emerald GFP formation. Along with numerical simulation of a reaction kinetics model, the assay permits quantitative estimation of the effects on full-length protein synthesis of various
Giacomo Reina et al.
Nanoscale, 10(13), 5965-5974 (2018-03-16)
Several studies have demonstrated the ability of graphene oxide (GO) to efficiently adsorb small-interfering RNA (siRNA) on its surface and to transport it into cells. However, studies on whether and how siRNA interacts with GO are still inconclusive. In this
Articoli
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. What is the expiration date of Millipak part number CDUFBI0A01?
    1 risposta
    1. The shelf life of the CDUFBI0A1 Milli-Q Biopak® Polisher cartridges for the water system is as follows:
      1. When the cartridges are dry (in storage), the shelf life is two years from the manufacturing date indicated on the filter/sticker and COQ.
      2. Once wetted or installed on the Water system, the default shelf life is six months. However, the timer on the machine can be adjusted to extend the longevity up to one year.
      Utile?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 risposta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Utile?
  3. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Utile?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  9. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 risposta
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Utile?
  10. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
1–10 di 11 domande  