Documenti fondamentali
AIRGAP001
Milli-Q
Valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria
For use with Direct-Q® and Milli-Q® IX Systems, Use to prevent bacteriological contamination from the drain
Scegli un formato
1 EA
75,20 €
75,20 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
75,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
75,20 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Caratteristiche
8 mm OD Tubing
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
150 L/hr max. flow rate
Lungh. × largh.
11.5 cm × 1.5 cm
Raccordi
connector fitting for 8 mm O.D. tubing
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Qualche volta, i sistemi per la purificazione dell′acqua e i serbatoi di stoccaggio necessitano di un collegamento allo scarico. Gli scarichi, in genere, sono ambienti contaminati da microrganismi, in particolare da batteri. Per questo, quando l′uscita del tubo di scarico del sistema per la purificazione dell′acqua viene inserito nello scarico, c′è il rischio che i batteri possano contaminare l′interno del tubo di scarico per poi risalire progressivamente in direzione del sistema per la purificazione dell′acqua. Un modo per evitare che ciò si verifichi è quello di installare una valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria nel tubo di scarico. Una valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria è un accessorio per la purificazione dell′acqua che si usa per la protezione batteriologica delle linee di scarico. Progettata per essere collegata direttamente a tubi con D.E. di 8 mm, viene fornita con attacchi per il fissaggio a muro. Ciò consente al flusso dell′acqua di scarico di passare nel tubo senza entrare in contatto con l′ambiente contaminato dello scarico. Installare una valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria è un modo facile e sicuro di evitare la proliferazione di batteri al di sopra del livello dell′intercapedine d′aria. La valvola di non ritorno ad intercapedine d'aria, di materiale plastico, viene posizionata nel tubo che va dal sistema per la purificazione dell′acqua allo scarico. In questo modo si crea uno spazio verticale libero, un “vuoto d′aria”, che impedisce agli agenti contaminanti presenti nello scarico di infettare il sistema.
Caratteristiche e vantaggi
  • Fornisce una protezione economicamente vantaggiosa del sistema dell′acqua e dei suoi accessori.
  • Previene la contaminazione biologica dallo scarico.
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany