Very nice and easy to use. Nice to be able to choose the volume to dispence.
ZIQ7000T0C
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Sinonimo/i:
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IQ
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
input
feed water nature pure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
applicazioni
PFAS testing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Fatevi assistere dalla funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q™ Remote Care, per aumentare al massimo la produttività del laboratorio. Notifiche immediate e personalizzabili di allerte e allarmi del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e SMS. Informazioni sul sistema in tempo reale, prestazioni, dati sulla qualità dell'acqua e altro ancora direttamente su computer o dispositivo mobile. Diagnostica rapida online– e possibilità di riparazioni a distanza– da parte del nostro servizio tecnico. La completa tracciabilità e la possibilità di accesso e recupero dei dati senza difficoltà facilitano la preparazione delle verifiche ispettive e l'accreditamento del laboratorio. Gestione online dei contratti di assistenza e dei materiali di consumo. Servizi digitali MyMilli-Q™ Fatevi assistere dalla funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q™ Remote Care, per aumentare al massimo la produttività del laboratorio. Notifiche immediate e personalizzabili di allerte e allarmi del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e SMS. Informazioni sul sistema in tempo reale, prestazioni, dati sulla qualità dell'acqua e altro ancora direttamente su computer o dispositivo mobile. Diagnostica rapida online – e possibilità di riparazioni a distanza – da parte del nostro servizio tecnico. La completa tracciabilità e la possibilità di accesso e recupero dei dati senza difficoltà facilitano la preparazione delle verifiche ispettive e l'accreditamento del laboratorio. Gestione online dei contratti di assistenza e dei materiali di consumo.
- Erogazione semplice & intuitiva: con la nuova rotella di erogazione, ottenere acqua ultrapura dall′erogatore Q-POD® completamente rinnovato non è mai stato tanto facile, preciso e agevole. È possibile accedere a molteplici funzioni di erogazione, utili nell′attività di laboratorio di ogni giorno.
- Interazioni intuitive grazie al touch screen: come uno smartphone, l′ampio touch screen interattivo dell′erogatore Q-POD® consente di arrivare ovunque in pochi clic.
- Ottimizzazione dello spazio di laboratorio: evita il disordine nell′ambiente di lavoro. Il sistema è progettato per un′installazione ordinata, con banchi di lavoro puliti e privi di tubi e cavi. È sufficiente interagire con l′erogatore Q-POD®, il resto del sistema compatto si integra facilmente nell′ambiente del laboratorio. Per i laboratori che necessitano di più di un punto d'utilizzo dell'acqua ultrapura, è possibile collegare fino a quattro erogatori Q-POD® a un′unità di produzione.
- Acqua ultrapura di qualità superiore - costantemente - fino a livelli di tracce: La combinazione delle resine Jetpore® e IQnano™ permette di fare completo affidamento sulla purezza dell′acqua del sistema per i vostri esperimenti più critici. In più, grazie al modulo integrato A10® per il monitoraggio dei livelli del TOC, niente più incertezze ed errori di interpretazione dei risultati, né ripetizioni di analisi lunghe e costose.
- Tracciabilità avanzata: funzionalità avanzate di tracciabilità dei dati, come gli Eventi di Erogazione, mettono a disposizione tutti i resoconti sull′erogazione in ordine temporale, mentre le Misurazioni giornaliere della Qualità assicurano la tracciabilità della qualità dell′acqua nel tempo. Inoltre, qualora sia necessaria un′analisi più approfondita dei dati, la "Cronologia completa” fornisce un archivio globale di tutte le informazioni sul sistema. La tracciabilità è garantita anche dalle etichette e-Sure apposte sui blocchi POD-Pak e sulle cartucce.
- Qualità e conformità: Il sistema è stato progettato per produrre acqua ultrapura che soddisfi o superi i requisiti descritti dalle norme ASTM®, ISO 3696 e CLSI, dalla Farmacopea Europea e dalla Farmacopea degli Stati Uniti.
- Livelli di TOC nell'acqua prodotta: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
- Product water particulates: No particles with a size > 0,22 mm (con filtro Millipak®).
- Portata istantanea d'erogazione dell′acqua prodotta: fino a 2 L/min.
Altre note
Componenti necessari ma non inclusi:
- Se per questo specifico prodotto (vedi N° catalogo) si desidera ricevere una country box (confezione ad hoc per il proprio paese), con guida all'uso nella lingua locale e un cavo di alimentazione adattato alla rete elettrica locale, è necessario un′ordine supplementare.
- Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
- Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
- Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!.
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
consumable
Articoli
Which water grade is best suited for your specific analysis? Using the optimal water grade yields greater reliability and accuracy.
Explore the unique properties of water, including its polarity, hydrogen bonding, and role as a universal solvent essential for life.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Contenuto correlato
Scopri un sistema per l'acqua ultrapura ideato pensando a te. Intelligente, intuitivo e connesso, il sistema Milli-Q® IQ 7000 semplificherà il tuo modo di lavorare in laboratorio.
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Learn about various water contaminants, their sources, impacts on laboratory experiments, and effective removal methods.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.