Documenti fondamentali
IPAKGARDH1
Milli-Q
Cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® 3/5 per acqua dura
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH1.
Sinonimo/i:
Cartuccia IPAK Gard 03/05 per acqua dura
Scegli un formato
1 CARTRIDGE
1.200,00 €
1.200,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 CARTRIDGE
1.200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
1.200,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
units of 1
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Condizioni di stoccaggio
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia IPAK Gard® 3/5 per il pretrattamento dell′acqua dura protegge la membrana da osmosi inversa (RO) rimuovendo efficacemente dall'acqua contaminanti quali cloro libero, colloidi, particelle e minerali.
Le tecnologie di purificazione utilizzate sono il carbone attivo per la rimozione del cloro libero, cristalli di polifosfato a protezione dalle incrostazioni e dai precipitati e un filtro pieghettato per la rimozione di particelle e colloidi. Questa cartuccia di pretrattamento migliora le prestazioni del sistema per la purificazione dell′acqua e ne prolunga la durata.
Applicazioni
  • Da utilizzare con i sistemi Milli-Q® IQ/IX 7003/05 ed EQ 7008/16.
  • Fornisce una protezione ottimale delle membrane RO da cloro libero, colloidi, particelle e minerali contenuti nell′acqua d′alimentazione nel caso essa sia dura.
  • Migliora le prestazioni del sistema e ne incrementa la durata.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il filtro pieghettato rimuove colloidi e particelle, mentre il blocco di carbone attivo rimuove il cloro libero dall'acqua di alimentazione dura, assicurando buone prestazioni della membrana RO per anni.
  • I cristalli di polifosfato proteggono dalle incrostazioni e dai precipitati.
  • Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, di una gestione dei dati (data management) e di una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.