Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura Milli-Q® EQ 7000
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® EQ
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
Resistività
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
Alt. sistema
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb (Product Water)
input
feed water nature pure water
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
Descrizione generale
Il sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® EQ 7000 fornisce su richiesta fino a 300 L di acqua ultrapura al giorno da acqua purificata prodotta da sistemi per l'acqua pura come il Milli-Q®IX (ad es.ZIX7003T0C) e conservata in serbatoi di stoccaggio Milli-Q® (ad es.TANKA050) o erogata da un circuito pressurizzato alimentato da un sistema centralizzato per la produzione di acqua pura come il Milli-Q® HX (ad es.ZLXL51040).
Una serie di caratteristiche di progettazione intelligenti e di innovazioni tecnologiche rendono il sistema facile da utilizzare e riducono la sua impronta ambientale rispetto al sistema di precedente generazione Milli-Q® Reference.
Il sistema di purificazione lavora in combinazione con:
  • un interfaccia touch screen largo 7 pollici (~18 cm) che permette il controllo intuitivo del sistema, il rapido accesso ai dati e il monitoraggio immediato della qualità.
  • l'erogatore ergonomico Q-POD® che fornisce 3 diverse portate, le spie ‘Check e& Dispense’ e le cartucce per la purificazione finale adatte alle esigenze specifiche delle applicazioni.
Applicazioni
Il sistema di erogazione di acqua ultrapura di elevata qualità Milli-Q® è flessibile, intuitivo e affidabile. L'acqua ultrapura prodotta da questo sistema viene utilizzata per tecniche analitiche sensibili che comprendono HPLC, UHPLC, IC e altri tipi di cromatografia, così come tecniche di analisi elementale come l'AAS e l'ICP-MS.
È consigliata inoltre per l'uso in quei settori delle scienze della vita come la biologia cellulare, la biologia molecolare, la biochimica e i metodi di rilevamento innovativi.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eroga acqua ultrapura da una sorgente di acqua pura.
  • Le cartucce per la purificazione finale IPAK Meta® e IPAK Quanta® rimuovono gli ioni dall'acqua pura fino a ridurli al livello di tracce.
  • L'erogatore Q-POD® offre una rapida erogazione dell'acqua a 3 diverse portate regolabili manualmente (< 2 L/min).
  • Le spie‘Check e& Dispense’ sul braccio del Q-POD® assicurano la prontezza all'uso del sistema e un'erogazione ottimale.
  • Erogazione volumetrica one-touch, da 100 mL a 25 L, con incrementi di 100 mL.
  • Eroga acqua ultrapura a livelli stabilmente bassi di carbonio organico totale (TOC = 5 ppb).
  • Il touch screen HMI semplice e intuitivo semplifica l'uso del sistema e l'accesso ai dati.
  • Il monitoraggio immediato della qualità fornisce informazioni essenziali sulla qualità dell'acqua (resistività, temperatura, indicazione del TOC e stato della circolazione dell'acqua) sull'interfaccia touch screen.
  • L'indicatore di TOC in linea misura il TOC al punto di utilizzo. La misura compare sul display 90 secondi dopo ogni erogazione.
  • Le etichette e-Sure presenti su tutti i materiali di consumo del sistema, compresi gli Application POD-Pak, garantiscono la completa tracciabilità dei dati.
  • Opzioni di installazione flessibili che assicurano ingombro ridotto: sopra o sotto il banco oppure a parete.
  • La comoda opzione di dispensazione con interruttore a pedale che lascia le mani libere riduce il rischio di contaminazione.
  • La modalità Lab Close riduce al minimo il consumo di acqua ed energia quando il sistema non viene utilizzato per periodi prolungati.
  • Manutenzione semplice e senza problemi: i messaggi di allerta automatici che comunicano la necessità di sostituire la cartuccia.
  • fabbricato in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ISO 14001.
  • possibilità di scelta tra una gamma completa di servizi, tra cui i servizi digitali MyMilli-Q che garantiscono la massima produttività.
Componenti
  • Se per questo specifico prodotto (vedi N° catalogo) si desidera ricevere una country box (confezione ad hoc per il proprio paese), con guida all'uso nella lingua locale e un cavo di alimentazione adattato alla rete elettrica locale, è necessario un′ordine supplementare.
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo include l'unità di purificazione dell′acqua e il touch screen HMI.
  • Questo numero di catalogo non include l'erogatore di acqua ultrapura Q-POD®, materiali di consumo, accessori e altri servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Per tenere conto delle esigenze specifiche di ogni cliente in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Per ulteriori informazioni sul prodotto contattare il nostro Servizio Tecnico
Note legali
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Vedi tutto
Contenuto correlato
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Quanto è affidabile la qualità dell'acqua del tuo laboratorio? Un’acqua purificata di qualità variabile può incidere negativamente sulle analisi del laboratorio e in generale sull’efficienza operativa. Scopri in che modo i sistemi per l’acqua di laboratorio Milli-Q® forniscono fiducia nell'affidabilità.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.