Documenti fondamentali
ZFC0NN2SQ
Milli-Q
Raccordo 2 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinonimo/i:
Raccordo da sistema a POD, 2 m
Scegli un formato
1 EACH
140,00 €
140,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
140,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 pieces
Lunghezza
2 m , Cable
Compatibilità
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Descrizione generale
Questo raccordo di 2 m di lunghezza è un accessorio utilizzato per connettere un erogatore Q-POD® a un sistema per l′acqua della gamma Milli-Q® IQ 7 o Milli-Q® EQ 7008/16. Può essere impiegato anche per la connessione di un erogatore E-POD® a un sistema per l'acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 o Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Questo accessorio riunisce i raccordi idraulici ed elettrici in una guaina lunga 2 m. È disponibile anche nella versione di 5 m di lunghezza (ZFC0NN5SQ).
Caratteristiche e vantaggi
  • Consente di installare un erogatore Q-POD® o un E-POD® fino a 2 m di distanza dal sistema.
  • Raggruppa tubi e cavi in un'unica guaina bianca per installazioni pulite e una integrazione nell'ambiente di laboratorio senza cavi in vista.
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany