Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Spedizione prevista il28 luglio 2026daMerck Life Science S.r.l. | 298,00 € |
Informazioni su questo articolo
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
sterility
sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
outlet connection diam.
1/4 in.
pore size
0.22 μm pore size
fitting
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
La membrana del filtro Millipak® è costituita da pori conici che consentono la filtrazione dell'acqua con portate elevate e basse pressioni differenziali. Il filtro è termosaldato sull′alloggiamento in SAN (stirene-acrilonitrile). Il materiale dell'alloggiamento, la membrana e i processi produttivi sono stati scelti in modo da ridurre al minimo il rilascio di estraibili organici e inorganici
Il filtro sterile Millipak® Gold da 0,22 μm è compatibile con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Features and Benefits
- Ogni filtro Millipak® Gold da 0.22 μm è testato individualmente, sigillato ermeticamente ed è fornito provvisto di Certificato di Qualità.
- Produce acqua priva di batteri (<0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
- Delivers particulate-free water (no particles with size >0,22 μm)
- Manutenzione senza problemi: si installa e si sostituisce con facilità.
- Puntale inferiore ridisegnato per una installazione sicura della campana di protezione.
- L′etichetta e-Sure per le connessioni RFID con gli erogatori remoti di acqua pura E-POD® o Q-POD® assicura la completa tracciabilità (data management) e il monitoraggio automatico dello stato dei consumabili sull′interfaccia touchscreen del POD.
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Removes particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. Gamma-irradiated for additional bacterial control. | description 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. NPTM Outlet: 1/4 in. Stepped Hose Barb with Bell | description Additional pretreatment pack. Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane. For Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 and Milli-Q® EQ 7008/16 systems. |
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.5 μm pore size (High capacity filter CRW05 type) |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility - |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 1 unit |
| outlet connection diam. 1/4 in. | outlet connection diam. - | outlet connection diam. 1/4 in. | outlet connection diam. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What are the storage conditions for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How are consumables changed?
1 risposta-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Utile?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 risposta-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Utile?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 risposta-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Utile?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 risposta-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Utile?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 risposta-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Utile?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 risposta-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Utile?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 risposta-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Utile?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 risposta-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Utile?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 risposta-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.