Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 cartridge | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 1160,00 € |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 , for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
shipped in
ambient
General description
Le tecnologie di purificazione utilizzate sono il carbone attivo per la rimozione del cloro libero e un filtro pieghettato che trattiene particelle e colloidi. Questa cartuccia di pretrattamento migliora le prestazioni del sistema per la purificazione dell′acqua e ne prolunga la durata.
Application
- Da utilizzare con i sistemi Milli-Q® IQ/IX 7003/05 ed EQ 7008/16.
- Fornisce una protezione ottimale delle membrane RO da cloro libero, colloidi, particelle e minerali contenuti nell′acqua d′alimentazione potabile.
- Migliora le prestazioni del sistema e ne incrementa la durata.
Features and Benefits
- Il filtro pieghettato rimuove colloidi e particelle, mentre il blocco di carbone attivo rimuove il cloro libero dall'acqua di alimentazione potabile, assicurando buone prestazioni della membrana RO per anni.
- Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, di una gestione dei dati (data management) e di una completa tracciabilità senza sforzo.
- Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
- Il 63% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® IQ/IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA1. | description For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes from hard feed water. This product replaces IPAKGARH1. | description For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 systems to protect RO membranes from hard feed water. This product replaces IPAKGARH2. | description For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA2. |
| compatibility for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® EQ 7016 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7003 , for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7005 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7015 | compatibility for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7010 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| packaging units of 1 | packaging units of 1 | packaging units of 1 | packaging units of 1 |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| input feed water nature tap water (within specifications of the water purification system) | input feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm) | input feed water nature tap water (within specifications of the water purification system) | input feed water nature tap water (within specifications of the water purification system) |
| cartridge H 39.5 cm (15.5 in.) | cartridge H 39.5 cm (15.5 in.) | cartridge H 39.5 cm (15.5 in.) | cartridge H 39.5 cm (15.5 in.) |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?