Documenti fondamentali
1.01116
Supelco
Acetato di ammonio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acetato d’ammonio
Scegli un formato
500 G
92,70 €
1 KG
143,00 €
5 KG
498,00 €
12 KG
1.640,00 €
25 KG
2.850,00 €
50 KG
4.630,00 €
92,70 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
92,70 €
1 KG
143,00 €
5 KG
498,00 €
12 KG
1.640,00 €
25 KG
2.850,00 €
50 KG
4.630,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-162-9
NACRES:
NA.21
92,70 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
≤2% Water
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
114 °C
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
410 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Acetato di ammonio nella preparazione di tamponi. Uno studio ha evidenziato l'uso dell'acetato di ammonio nelle soluzioni tampone per applicazioni di biologia molecolare, sottolineando il suo ruolo nel mantenere la stabilità del pH e la compatibilità con vari processi biochimici (Ahamed et al., 2024).
  • Acetato di ammonio di elevata purezza per la spettrometria di massa. Un'altra ricerca ha impiegato l'acetato di ammonio di elevata purezza per sviluppare un metodo robusto di spettrometria di massa per l'analisi di campioni biologici complessi, dimostrando la sua efficacia nel migliorare la sensibilità e l'accuratezza della rilevazione (Mozayad et al., 2024).
  • Applicazioni di scienza dei materiali. Nel campo della scienza dei materiali, l'acetato di ammonio è stato utilizzato come precursore per la sintesi di nuovi materiali con potenziali applicazioni nell'immagazzinamento di energia e nell'elettronica, dimostrando la sua versatilità e la sua importanza funzionale (Hansen et al., 2024).
  • Sintesi farmaceutica. Uno studio ha discusso l'uso dell'acetato di ammonio come catalizzatore nei processi di sintesi dei farmaci, sottolineando il suo ruolo nelle formulazioni farmaceutiche, per contribuire a metodi di produzione più efficienti e più puliti (Zhao et al., 2024).
  • Reagente per analisi ambientali. L'acetato di ammonio è anche fondamentale nelle scienze ambientali, in particolare nell'analisi di campioni di suolo e acqua per la valutazione dell'inquinamento, ambito in cui agisce come efficace agente di accoppiamento ionico per misurare vari inquinanti (Kopeć et al., 2024).
Linkage
Rimpiazza: AX1220; AX1220-1; AX1220-3; AX1220-5; AX1220-20
Risultati analitici
Tenore (acidimetria): ≥ 98,0 %
Sostanza insolubile: ≤ 0,005 %
pH (5 % in acqua, 25 °C ): 6,7 - 7,3
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrati (NO₃): ≤ 0,001 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,001 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0002 %
Ca (calcio): ≤ 0,001 %
Fe (ferro): ≤ 0,0002 %
Sostanze ossidabili dal permanganato di potassio (come acido formico): ≤ 0,005 %
Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 0,01 %
Acqua: ≤ 2.0 %
Conforme a ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Hi, I am wondering if ammonium acetate (1.01116) is suitable for ananlysis of assay and degradations of medicinal products by UHPLC. Kind regards, Kristina
    1 risposta
    1. This product is an ACS reagent grade and has not been tested for chromatography applications. However, Product 73594, Ammonium acetate, tested for suitability in LC-MS, would be a more suitable option for use in UPLC and HPLC. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/73594