Documenti
8.18755
Sigma-Aldrich
Acetic acid
99-100%, for synthesis
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-580-7
NACRES:
NA.22
product name
Acido acetico, for synthesis
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
800 °F
Potenza
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 39 °C
Solubilità
soluble 602.9 g/L
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido acetico for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33001
Acido acetico
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.