1.09060
Acido cloridrico, soluzione
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, soluzione, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
1.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio per la calibrazione D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Risultati analitici
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
TThe concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (tris(idrossimetil)amminometano SRM 723 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di tris(idrossimetil)amminometano (N° Catalogo 1.02408), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Contenuto correlato
La titolazione è un metodo analitico utilizzato per determinare una concentrazione incognita usando una soluzione a titolo noto. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato specifico per determinazioni accurate del contenuto di acqua in materie prime e prodotti finiti.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.