Documenti
1.10972
Supelco
Etilacetato
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-500-4
NACRES:
NA.03
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Potenza
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Applicazioni
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
  • Rinsing solvent for glassware.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
Acetone
Eptano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
Eptano
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
439169
Etilacetato
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanolo
Etilacetato analytical standard
Supelco
58958
Etilacetato
Determination of phthalates in milk and milk products by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Sorensen LK
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(7), 1135-1114 (2006)
Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17?-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater
Matamoros V, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 196, 161-116 (2009)