Documenti
1.04391
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Esano, n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
NACRES:
NA.03
product name
n-Esano, for liquid chromatography LiChrosolv®
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Grado
isocratic
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Trasmittanza
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione. Ciò li rende ideali per separazioni riproducibili.
Applicazioni
Solvente per applicazioni di cromatografia, tra cui:
  • analisi di prodotti alimentari secondo i metodi della farmacopea statunitense (USP)
  • determinazione di prodotti alimentari mediante HPLC
  • estrazione di aromi di lattoni da materie prime costituite da acidi grassi
  • analisi mediante UHPLC della vitamina A in matrici alimentari fortificate
  • estrazione con apparecchiatura di Soxhlet di materiali vegetali per separazione cromatografica
  • quantificazione di vitamine liposolubili mediante HPLC-MS
  • rivelazione di cannabinoidi sintetici (SC) in e-liquid utilizzati nelle sigarette elettroniche
  • analisi di SC in campioni di sangue, urine e miscele di erbe
Caratteristiche e vantaggi
  • confezionato in bottiglie di vetro
  • garantisce risoluzione e sensibilità elevate e una separazione alla linea di base dei picchi ottimale
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato con un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 98,0 %
Identificazione (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 1,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,01 %
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Trasmittanza (a 210 nm): ≥ 50 %
Trasmittanza (a 220 nm): ≥ 85 %
Trasmittanza (da 245 nm): ≥ 98%
Filtrato con filtro da 0,2 µm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Esano suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504-M
Esano
2-Propanolo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.01040
2-Propanolo
Modeling the impact of residual fat-soluble vitamin (FSV) contents on the oxidative stability of commercially refined vegetable oils
Nagy K, et al.
Food Research International, 84, 26-32 (2016)
Fatty acid composition and antioxidant potential of ten Cephalaria species
Sarikahya NB, et al.
Records of Natural Products, 9(1), 116-123 (2015)
Vitamin A degradation in triglycerides varying by their saturation levels
Moccand C, et al.
Food Research International, 88, 3-9 (2016)
5F-Cumyl-PINACA in `e-liquids? for electronic cigarettes: comprehensive characterization of a new type of synthetic cannabinoid in a trendy product including investigations on the in vitro and in vivo phase I metabolism of 5F-Cumyl-PINACA and its non-fluorinated analog Cumyl-PINACA
Angerer V, et al.
Forensic Toxicology, 37(1), 186-196 (2019)
A single-host fermentation process for the production of flavor lactones from non-hydroxylated fatty acids
Marella ER, et al.
Metabolic engineering, 61, 427-436 (2020)
Articoli
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolli
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.