745588
Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.01% (water)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Categoria alternativa più verde
, Aligned
InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).