Vai a
1.00795
Hexane
≥98% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinonimo/i:
Esano, n-esano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
100,00 €
2.5 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
211,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
n-Esano, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
GC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
La linea SupraSolv® MS è specifica per l′impiego in analisi gascromatografiche accoppiate a spettrometria di massa. I solventi SupraSolv® offrono il più ampio intervallo di tempi di ritenzione, linea di base pulita e minimo rumore di fondo, per risultati analitici affidabili e riproducibili.
Application
Specifico per analisi di residui.
Consigliato per le analisi di:
  • benzodiossine policlorurate e dibenzofurani policlorurati (PCDD/F) in campioni alimentari e di acqua
  • idrocarburi aromatici policiclici (PAH) negli alimenti
Other Notes
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.043911.043721.04367
n-Esano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
n-Esano
n-Esano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Esano
Esano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04372
Esano
n-esano for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.04367
n-esano
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
0.0095 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
autoignition temp.
453 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Esano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf