Merck
Tutte le immagini(10)
Documenti fondamentali
1.09623
Supelco
Etilacetato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Etil etanoato, estere acetico, etil estere, EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-500-4
NACRES:
NA.05
Grado:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Saggio:
≥99.5% (GC)
applicazioni:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
P. ebollizione:
76.5-77.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
73 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Potenza
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Impurezze
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤500  ng/g
B: ≤20  ng/g
Ba: ≤100  ng/g
Ca: ≤500  ng/g
Cd: ≤50  ng/g
Co: ≤20  ng/g
Cr: ≤20  ng/g
Cu: ≤20  ng/g
Fe: ≤100  ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20  ng/g
Pb: ≤100  ng/g
Sn: ≤100  ng/g
Zn: ≤100  ng/g
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Applicazioni
  • Studio delle attività anti-crescita, anti-resistenza e anti-virulenza di Schoepfia schreberi J.F.Gmel. contro il superbatterio Acinetobacter baumannii. Questo studio valuta l'efficacia degli estratti vegetali, eventualmente utilizzando l'acetato di etile come solvente o estraente, nel combattere la resistenza e la virulenza batterica, presentando potenziali applicazioni nelle metodologie analitiche incentrate sulla valutazione della bioattività (Uc-Cachón et al., 2024).
  • Proprietà attrattive e repellenti degli estratti vegetali di Senna didymobotrya nei confronti di Amblyomma variegatum e Rhipicephalus appendiculatus. La ricerca esplora l'efficacia degli estratti naturali, utilizzando l'acetato di etile nel processo di estrazione, come soluzioni ecologiche per la gestione dei parassiti, rilevanti per lo sviluppo di tecniche analitiche per applicazioni ambientali e agricole (Kinyua et al., 2024).
  • Attività antiossidante di Sophora exigua e sviluppo di liposomi del suo potente estratto. Questo articolo tratta delle proprietà antiossidanti di estratti vegetali, con implicazioni per l'uso dell'acetato di etile nei processi di estrazione e stabilizzazione nelle industrie farmaceutiche e alimentari, migliorando i metodi analitici per la misurazione della capacità antiossidante (Rodwattanagul et al., 2024).
  • Attività ovicida e larvicida in vitro di un estratto idroalcolico dai frutti di Cyrtocarpa procera e delle sue frazioni su Haemonchus contortus. Lo studio analizza il ruolo dell'acetato di etile nell'isolamento di composti bioattivi con potenziali applicazioni nell'analisi di agenti antiparassitari, rilevanti per la parassitologia medica e veterinaria (De Jesús-Martínez et al., 2024).
  • Azioni antagoniste di Paucibacter aquatile B51 e del suo peptide lasso paucinodina verso il cianobatterio Microcystis aeruginosa PCC7806 che produce una fioritura. Questa ricerca si concentra sulle interazioni microbiche e sul ruolo dell'acetato di etile nell'estrazione dei peptidi, applicabili nell'esame analitico dell'ecologia microbica e della sicurezza ambientale (Cha et al., 2024).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identificazione (IR): conforme
Aspetto: trasparente
Colore: ≤ 10 Hazen
Acido titolabile: ≤ 0,0008 meq/g
Densità (d 20 °C/20 °C): 0,901-0,904
Punto di ebollizione: 76-78 °C
Sostanze prontamente carbonizzabili: conforme
Etanolo (GC): ≤ 0,1%
Metanolo (GC): ≤ 0,1%
Acetato di metile (GC): ≤ 0,1%
Al (Alluminio): ≤ 500 ng/g
B (Boro): ≤ 20 ng/g
Ba (Bario): ≤ 100 ng/g
Ca (Calcio): ≤ 500 ng/g
Cd (Cadmio): ≤ 50 ng/g
Co (Cobalto): ≤ 20 ng/g
Cr (Cromo): ≤ 20 ng/g
Cu (Rame): ≤ 20 ng/g
Fe (Ferro): ≤ 100 ng/g
Mg (Magnesio): ≤ 100 ng/g
Mn (Manganese): ≤ 20 ng/g
Ni (Nichel): ≤ 20 ng/g
Pb (Piombo): ≤ 100 ng/g
Sn (Stagno): ≤ 100 ng/g
Zn (Zinco): ≤ 100 ng/g
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,05%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etilacetato ReagentPlus®, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
537446
Etilacetato
Etilacetato HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650528
Etilacetato
Diclorometano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Etilacetato analytical standard
Supelco
58958
Etilacetato
Contenuto correlato
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.