Documenti fondamentali
810890P
Avanti
Fluorescent DOTAP
1-oleoyl-2-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-3-trimethylammonium propane (chloride salt), powder
Sinonimo/i:
18:1-06:0 NBD DOTAP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H60ClN5O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
710.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (810890P-50ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810890P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C36H60N5O7.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-23-33(42)46-29-30(28-41(2,3)4)47-34(43)24-21-19-22-27-37-31-25-26-32(40(44)45)36-35(31)38-48-39-36;/h12-13,25-26,30,37H,5-11,14-24,27-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/b13-12-;
Descrizione generale
N-(1-(2,3-dioleoyloxy)propyl)-N,N,N-trimethylammonium (DOTAP) is a cationic lipid, which forms strong complexes with DNA. It aids the cellular delivery of RNA and DNA. DOTAP acts as a transfection agent.
Applicazioni
Fluorescent DOTAP has been used for the preparation of liposomes loaded with gold and verteporfin (VP).
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810890P-50ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Neurons: Methods and Applications for the Cell Biologist (2003)
Controlled gene and drug release from a liposomal delivery platform triggered by X-ray radiation
Deng W, et al.
Nature Communications, 9(1), 2713-2713 (2018)
Phospholipid-cationic lipid interactions: influences on membrane and vesicle properties
Campbell RB, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1512(1), 27-39 (2001)