Documenti fondamentali
880151P
Avanti
DMG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000
Scegli un formato
1 G
299,00 €
5 G
1.190,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
299,00 €
5 G
1.190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C122H242O50
Numero CAS:
Peso molecolare:
2509.20
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g
pkg of 1 × 5 g
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
NLDCRRFPGOSAHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimyristoyl glycerol (DMG) molecule associates with membrane similar to phospholipids.[1]
Structure, molecular formula and formula weight are representative of the average polymer length of the material.
Applicazioni
DMG-PEG 2000 is suitable for use in the preparation of lipid nanoparticle for microRNA [2][3] and short interfering RNA[4] delivery.
Azioni biochim/fisiol
Dimyristoyl glycerol (DMG) − polyethyleneglycol (PEG) 2000 is used for liposome preparation for anticancer drug delivery studies for hepatocellular, gastrointestinal, neuroendocrine and adrenocortical carcinoma.[5] It is also used in lipid nanoparticle preparation for siRNA (small interfering RNA) delivery.[6]
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (880151P-1G)
60 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (880151P-5G)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
miR-199a-3p modulates MTOR and PAK4 pathways and inhibits tumor growth in a hepatocellular carcinoma transgenic mouse model
Callegari E, et al.
Molecular Therapy. Nucleic Acids, 11(3), 485-493 (2018)
Dynamic chain conformations in dimyristoyl glycerol-dimyristoyl phosphatidylcholine mixtures. 2H-NMR studies
Schorn K and Marsh D
Biophysical Journal, 71(6), 3320-3329 (1996)
Liver-Specific silencing of Lipin1 reduces fat mass as well as hepatic triglyceride biosynthesis in mice
Kajimoto K, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 39(10), 1653-1661 (2016)
Targeted delivery of microRNA-29b by transferrin-conjugated anionic lipopolyplex nanoparticles: a novel therapeutic strategy in acute myeloid leukemia
Huang X, et al.
Clinical Cancer Research, 19(9), 2355-2367 (2013)
Advances in lipid nanoparticles for siRNA delivery
Tam Y, et al.
Pharmaceutics, 5(3), 498-507 (2013)