Documenti fondamentali
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
TWEEN® 20
2 recensori su 4 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
viscous liquid
Sinonimo/i:
Monolaurato di polietilenglicole sorbitano, Monolaurato di poliossietilene sorbitano
Scegli un formato
25 ML
17,60 €
100 ML
37,00 €
250 ML
46,80 €
500 ML
74,50 €
1 L
88,70 €
4 L
216,00 €
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
17,60 €
100 ML
37,00 €
250 ML
46,80 €
500 ML
74,50 €
1 L
88,70 €
4 L
216,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
>40% (GC)
Stato
viscous liquid
PM
~1228
Composizione
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
Concentrazione
≥40.0% (GC)
tecniche
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Impurezze
≤3.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Numero di acido
≤2.2 mg/g
Indice di ossidrile
96‑108 mg/g
Temp. transizione
cloud point 76 °C
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tween®20, un estere del sorbitolo poliossietilene, appartiene alla famiglia dei polisorbati. È un detergente non ionico con peso molecolare di 1225 dalton, ipotizzando 20 unità di ossido di etilene, 1 sorbitolo e 1 acido laurico come acido grasso primario. Le subunità di ossido di etilene sono responsabili della natura idrofila del tensioattivo, mentre le catene di idrocarburi forniscono l′ambiente idrofobo. Il sorbitolo forma l′anello principale a cui si attaccano i polimeri dell′ossido di etilene.[1]
Tween® 20 è un tensioattivo e un detergente non ionico impiegato diffusamente nella ricerca biochimica e nelle scienze della vita. Il suo uso prevalente contempla la solubilizzazione delle proteine di membrana durante l′isolamento di complessi membrana-proteina. Viene utilizzato inoltre come componente in svariati tamponi di lavaggio, di bloccaggio, di diluizione e di stabilizzazione. In più, funge da reagente per applicazioni di immunoistochimica, in tecniche quali il western blotting e il test ELISA. In questi ambiti, Tween® 20 si rivela assai importante per finalità quali impedire il legame di anticorpi non specifici, ridurre al minimo la colorazione di background o assicurare la distribuzione omogenea dei reagenti.
I tensioattivi che presentano porzioni idrofile e porzioni idrofobe ricadono in due categorie principali: tensioattivi ionici, che ionizzano in acqua (anionici, cationi o anfolitici) e tensioattivi non ionici, che non ionizzano. Il prodotto in questione è un tensioattivo non ionico con diverse applicazioni quali l′emulsificazione, la dispersione, la solubilizzazione e l′impiego come detergente. In aggiunta, può fungere da solvente per le proteine di membrana.
Applicazioni
Detergente non ionico
TWEEN 20 è stato usato come componente di:
  • tampone di lavaggio e tampone di bloccaggio nel Western blotting[2]
  • tampone di bloccaggio in immunoistochimica[3]
  • tampone di lavaggio in ELISA (test di immunoassorbimento con enzima coniugato)[4][5]
  • miscela di reazione nella PCR (reazione polimerasica a catena).[6]
TWEEN 20 è un detergente non ionico ampiamente usato nelle applicazioni biochimiche. È stato usato come agente emulsionante per la preparazione di emulsioni olio in acqua stabili. TWEEN 20 è stato usato nella pre-estrazione delle membrane per rimuovere le proteine periferiche (usato al 2% per l′estrazione delle proteine legate alle membrane).
TWEEN 20 è stato usato come agente bloccante per gli immunodosaggi basati sulle membrane alla concentrazione tipica dello 0,05%. TWEEN 20 può essere usato per la lisi delle cellule di mammifero alla concentrazione di 0,005-0,5%.
Caratteristiche e vantaggi
  • Tensioattivo molto versatile per la vostra ricerca in life science e biochimica
  • Eccellente come solubilizzante, agente disperdente ed emulsificante.
  • Indicato per l′estrazione di DNA & RNA, la coltura di cellule di mammifero e la purificazione di proteine
Confezionamento
P1379-1KT:
Ogni kit contiene 3 campioni da 100 mL, ogni campione proviene da un unico lotto.
Nota sulla preparazione
TWEEN 20 è miscibile in acqua (100 mg/mL) dando luogo a una soluzione limpida, di colore giallo. È miscibile anche in alcol, diossano e etilacetato. TWEEN 20 è insolubile nella paraffina liquida e negli oli fissi.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Polysorbates 20 and 80 used in the formulation of protein biotherapeutics: structure and degradation pathways.
Kerwin BA
J. Pharm. Pharm. Sci., 97(8), 2924-2935 (2008)
Use of tRNA consensus primers to indicate subgroups of Pseudomonas solanacearum by polymerase chain reaction amplification.
Seal SE et al
Applied and Environmental Microbiology, 58(11), 3759-3761 (1992)
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Jennifer Somerfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(1), 763-768 (2010-06-04)
Biological therapies, even humanized mAbs, may induce antiglobulin responses that impair efficacy. We tested a novel strategy to induce tolerance to a therapeutic mAb. Twenty patients with relapsing-remitting multiple sclerosis received an initial cycle of alemtuzumab (Campath-1H), up to 120
Articoli
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocolli
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Domande
1–10 di 15 domande  
  1. What is the storage temperature of Tween 20?
    1 risposta
    1. This product may be stored at room temperature.
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  4. What is the minimum dilution ratio of Tween20 in Exosome incubating buffer based on CMC level?
    1 risposta
    1. This product is not tested for any specific application. The critical micelle concentration of TWEEN 20 has been reported as 60 milligrams per liter. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5274&context=all_theses
      Utile?
  5. Please provide the information on product container and material for P1379-500ML TWEEN® 20
    1 risposta
    1. This item is packaged in a 500 ML HDPE Bottle with a red PP cap w/ PTFE liner.
      Utile?
  6. You state 0.06 mM as the CMC for this product. What is the stock concentration (in Molar) for this product? Alternatively what is the % to reach that 0.06 mM / CMC concentration? Thank you
    1 risposta
    1. The critical micelle concentration (CMC) reported on the product page is a value reported from the literature. This product is a neat or pure liquid. The base molecular weight of this material is 1,225 daltons and the density is 1.095 g/mL. However, this is based on the assumption of 20 ethylene oxide units, 1 sorbitol, and 1 lauric acid. Please see the link below to review the general Tween 20 datasheet, note that the CMC value listed is 60 mg/L.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/128/958/p9416pis.pdf
      Utile?
  7. What is the grade/agency of Tween 20?
    1 risposta
    1. This product is a research grade TWEEN 20.
      Utile?
  8. What is the expiry date once opened?
    1 risposta
    1. Long-term stability studies have not been performed, however, providing that the product is stored and handled properly, the expected shelf life is not expected to change. Factors such as improper closure and cross-contamination would certainly impact the overall stability and shelf life.
      Utile?
  9. The data sheet for my lot says this is 50% pure. Does that mean it is 50% tween 20?
    1 risposta
    1. The 50% is referring to the concentration of lauric acid which occurs in the highest concentration. Fatty acid constituents of this product are determined by transesterification to yield fatty acid methyl esters, which are identified by gas chromatography. Fatty acids that are typically present in the offered Tween products are not a quantitative measurement. These include myristic, palmitic, and stearic acid, for the most part. While the Tween is considered a 'pure' product, the molecular weight is calculated on the assumption of 20 ethylene oxide units, 1 sorbitol, and 1 lauric acid as the primary fatty acid.
      Utile?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
1–10 di 15 domande  
Recensioni
2 recensori su 4 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
1–2 di 4 recensioni  
Filtri attivi
  1. Agadir Morocco
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Emulsifying properties of Polysorbates in aqueous media : applications to essential and vegetable oils
    The use of essential or vegetable oils in aqueous media requires the use of emulsifying agents such as polysorbates.
    In this review, we will focus on the properties of polysorbates in particular Tween 20 and the capacities of these agents in the emulsification of oils in aqueous media as well as the various industrial applications and in the fields of scientific research.
    Traduci con Google
    Utile?
    • Recensioni 2
    • Voto 1
    5 su 5 stelle.
    M.Sc.
    We use the Product for surface cleaning of artworks. Works as planned.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 2 recensioni solo con voto