Vai a
L6876
Lisozima
powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,40 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
256,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
375,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1060,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3290,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
235-747-3
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥39,000 units/mg protein
Biological source:
chicken egg white
74,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder or granules
specific activity
≥39,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Il lisozima da albume di uovo di gallina è stato utilizzato per l′estrazione del DNA genomico da cellule batteriche:PMID 22761885 è stato utilizzato come standard esterno per l′analisi di spettrometria di massa MALDI-TOF (ionizzazione per desorbimento laser assistita da matrice con analizzatore a tempo di volo).
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Biochem/physiol Actions
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano.
Features and Benefits
Il lisozima da albume di uovo di gallina è un enzima versatile con proprietà speciali che lo rendono Efficace in svariate applicazioni, tra cui la demolizione di pareti cellulari batteriche, l′estrazione di DNA genomico o l′impiego come standard esterno in analisi di spettrometria di massa. È un preparato sicuro, attivo in un ampio intervallo di pH, e disponibile in confezioni di varie dimensioni.
Other Notes
Un'unità è in grado di lisare 0,6 μg di Micrococcus lysodeikticus al minuto mediante rivelazione turbidimetrica a 600 nm in sospensione in un tampone a pH 6,2 a 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
62971L3790L7773
Lisozima powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Lisozima powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
Sigma-Aldrich
62971
Lisozima
Lisozima 10 mg/mL
Sigma-Aldrich
L3790
Lisozima
Lisozima aseptically filled
Sigma-Aldrich
L7773
Lisozima
description
powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
description
powder (crystalline), 70000-140000 U/mg
description
10 mg/mL
description
aseptically filled
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
specific activity
≥39,000 units/mg protein
specific activity
70000-140000 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
form
powder or granules
form
powder (crystalline)
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisozima
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. Would it be possible to confirm the purity of this product? I am interested in this rather than it's enzymic activity and can't find this information. Thank you
    1 risposta
    1. The purity of this product is reported as the total protein content as determined by UV absorbance. The minimum protein content is 95% (on an anhydrous basis), with the remaining 5–10% consists buffer salts such as sodium acetate and sodium chloride. Minor trace impurities may include residual proteins such as ovalbumin. Electrophoretic analysis shows lysozyme as the predominant protein, indicating relatively high purity. A quantitative purity value is not available.
      Utile?
  2. We previously stored lysozyme at -20 °C, as indicated in the previous product information sheet. Should the product now be stored at room temperature instead? How long can it be stored when resuspended and keptat -20°?
    1 risposta
    1. In powder form, this product may be stored at room temperature. Prepared solutions are stable for at least 1 month at 2-8 °C. The solution stability when stored at -20 °C has not been investigaed. However, product L3790, a 10 mg/mL Lysozym solution in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol, is stable for at least 1 year at -20 °C. Please see the links below to review additional information available in the product datasheet of each product.
      Utile?
  3. We typically store our lyophilized lysozyme at -20C, but one recent order (shipped at room temperature) was left at room temperature, sealed, for several weeks. Will it still be active?
    1 risposta
    1. This product is stored and shipped at ambient temperature. In the powder form, this material is quite robust and does not require controlled temperature storage. This item is stable at room temperature until the lot specific expiration date.
      Utile?
  4. I have ordered this product and stored in -70 degree C. But there is no dilution preparation method available here. Can you please tell me hot to prepare that.
    1 risposta
    1. This product may be prepared in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0 at 10 mg/mL. The material is also soluble in water at 10 mg/mL. Aqueous solutions are stable for at least one month when stored at 2-8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdf
      Utile?
  5. What's the best buffer and pH for the preparation of lysozyme stock solution, and can I incubate it at room temperature for 1 day?
    1 risposta
    1. This product can be resuspended in 350 µL of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl,
      1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100). The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
      During this assay, the end-user should Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Cat. No. T0918) with 25 µg/mL tetracycline (Cat. No. T3383) and 25 µg/mL ampicillin (Cat. No. A9518). The
      optimal pH for E. coli cell lysis is 8.0 ± 0.1.16
      For more information please read through the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdf
      Utile?
  6. What is the amino acid sequence of Product L6876, Lysozyme from chicken egg white?
    1 risposta
    1. Lysozyme is a single chain polypeptide of 129 amino acids. The amino acid sequence of chicken egg white Lysozyme is described in the Journal of Biological Chemistry, 238, 2698-2707 (1963).
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  8. Can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be inactivated by heat?
    1 risposta
    1. Solutions of Lysozyme may be inactivated by boiling for 40 seconds at 100°C at an alkaline pH.
      Utile?
  9. Under what conditions can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be used to lyse E. coli?
    1 risposta
    1. The following procedure is for the lysis of E. coli. It may be used as a guideline for other species.1. Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Product No. T 0918) with 25 μg/ml tetracycline (Product No T 3383) and 25 μg/ml ampicillin (Product No. A 9518).2. Centrifuge 1-2 ml samples of the overnight culture.3. Resuspend the pellets in 350 μl of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl, 1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100).4. Add 25 μl of a freshly prepared lysozyme solution (500,000 units/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0).5. Mix by vortexing for 3 seconds.6. Incubate the lysis mixture for 30 minutes at 37 °C7. After incubation, place the tube containing the lysis mixture in a boiling water bath for exactly 40 seconds.8. Centrifuge the lysis mixture at 14,000 x g.9. Remove the pellet (cell debris) from the tube using a sterile toothpick.10. Plasmid DNA from the supernatant may then be purified and analyzed.
      Utile?
  10. How can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be reconstituted and can stock solutions be prepared?
    1 risposta
    1. For the lysis procedure, use a freshly prepared solution of 500,000 units/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0. The product is also soluble in water (10 mg/ml) yielding a clear to slightly hazy colorless solution. Aqueous solutions should be stable for at least one month when stored between 2-8 °C.