Vai a
B6916
Reagente Bradford
for 0.1-1.4 mg/ml protein
Sinonimo/i:
Saggio delle proteine leganti il colorante Coomassie, reagente colorante le proteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161500
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solution
storage temp.
2-8°C
General description
Il saggio di Bradford consiste nell′aggiunta del Coomassie Blu brillante G-250 alla soluzione proteica. Il colorante blu coomassie si associa agli aminoacidi basici e aromatici, provocando uno spostamento dell′assorbanza durante la determinazione delle proteine.
Application
Il reagente di Bradford è stato usato per determinare la concentrazione proteica totale.
Features and Benefits
  • Il reagente è pronto per l′uso. Non è necessaria alcuna miscelazione o diluizione.
  • Lo sviluppo del colore è rapido. Per la lettura del campione a 595 nm è sufficiente un′incubazione di cinque minuti.
  • Zuccheri riducenti e sostanze riducenti insieme ai tioli non interferiscono con il reagente.
  • Il reagente è adatto per microsaggi (1-10 μg/mL) e saggi standard (50-1400 μg/mL).
  • Può essere usato in saggi su piastre con micropozzetti.
  • Economico.
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
27813TP0100C4351
Reagente Bradford for 0.1-1.4 mg/ml protein
Supelco
B6916
Reagente Bradford
description
for 0.1-1.4 mg/ml protein
description
-
description
-
description
-
form
solution
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 12 domande  
  1. Talking about the Bradford reagent, I read that: The linear concentration range is 0.1-1.4 mg/mL of protein... does this mean I can prepare these concentrations of protein which will then be diluted when mixed with a certain amount of reagent?
    1 risposta
    1. For the Standard 3.1 mL Assay and 96 Well Plate Assay, the protein standards should be prepared in the range of 0.1 - 1.4 mg/mL. This is not the final concentration of the protein after being diluted in the assay.
      For the full protocol, please refer to the document found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/479/b6916bul-ms.pdf
      Utile?
  2. Does phenol red interfere with the assay? Can I measure protein concentration in cell culture media that has phenol red? It interfered with my BCA assay.
    1 risposta
    1. Yes, phenol red at concentrations above 0.5 mg/mL will cause interference. Concentrations below 0.5 mg/mL are expected to be compatible.
      Utile?
  3. Hallow, Does Bradford Reagent B6916 have color? I don't see it the SDS
    1 risposta
    1. The color of this product can range from Faint Yellow-Brown to Light Brown. The exact result will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b6916#product-documentation
      Utile?
  4. Does this product (B6916) suitable for use with buffers with 1% SDS?
    1 risposta
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. This chart indicates that this reagent is compatible with concentrations of SDS up to 0.125%.
      Utile?
  5. Can i use this reagent to quantify protein range from 0-10 ug? May i dilute this bradford reagent, and if i do, will it affect the accuracy of the reading?
    1 risposta
    1. The Bradford method has a lower limit of detection of 20 ug/mL. The Lowry method has a lower limit of 10 ug/mL. Concentration of the sample may be necessary.
      See the links below for additional helpful information:
      Protein Quantitation Methods-
      https://www.sigmaaldrich.com/applications/protein-biology/protein-quantitation
      Amicon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-concentration-and-buffer-exchange/amicon-ultra-centrifugal-filters
      Centricon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/centriconplus70centrifugalfilter1234598765
      Utile?
  6. How long is the  reagant stable or can it separate and require mixing prior to use? 
    1 risposta
    1. Albumins are readily soluble in water and can only be precipitated by high concentrations of neutral salts such as ammonium sulfate. The solution stability of BSA is very good (especially if the solutions are stored as frozen aliquots). In fact, albumins are frequently used as stabilizers for other solubilized proteins (e.g., labile enzymes). However, albumin is readily coagulated by heat. When heated to 50°C or above, albumin quite rapidly forms hydrophobic aggregates which do not revert to monomers upon cooling. At somewhat lower temperatures aggregation is also expected to occur, but at relatively slower rates.
      Please see the product data sheet which describes the solution stability of BSA:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/351/531/a8412pis.pdf
      Utile?
  7. Is the BSA standard supplied with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 risposta
    1. No, we do not supply the BSA standard with this reagent. We recommend using one of the following products: Protein Standard (BSA) Solution, (2 mg/mL), Product No. P0834 or Protein Standard (BSA) Solution, (1 mg/mL), Product No. P0914, if lower concentrations of protein are to be measured.
      Utile?
  8. When using Product B6916, Bradford Reagent, how soon after my color development do I need to read my assay?
    1 risposta
    1. he protein-dye complex is stable up to 60 minutes. The absorbency of the samples must be recorded before the 60 minute time limit and within 10 minutes of each other.
      Utile?
  9. Will the buffer or solution my protein is in interfere with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 risposta
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. If your substance is not listed, then we recommend testing this by diluting the standard protein samples in the same buffer as the unknown samples.
      Utile?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
1–10 di 12 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto