Merck
A2153
Sieroalbumina
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Bovine Serum Albumin
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
≤6.0% Loss on Drying
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤6.0% Loss on Drying
loss
≤6%
pH
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride), 7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A3733A2934A3983
Bovine Serum Albumin lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
A2153
Bovine Serum Albumin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
L′albumina sierica bovina (BSA) è una proteina plasmatica ad α-elica, globulare, non glicosilata, prodotta dal fegato dei bovini. Consiste di tre domini (I, II e III), ognuno dei quali presenta due sub-domini (A e B), organizzati in una struttura a forma di cuore.
Application
L′albumina sierica bovina è stata impiegata:
  • insieme alla BTS (soluzione da scongelamento di Betsville) per il prolungamento della vita degli spermatozoi durante l'analisi di motilità
  • come componente del tampone Krebs-Ringer modificato (dmKRBT)
  • in analisi di gel shift[1]
  • come agente bloccante in immunocitochimica, immunoistochimica,(4) in protocolli di immunofluorescenza e nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) a cattura (ELISA a sandwich)
  • come componente di una soluzione di tampone fosfato salino per risospendere le cellule da sottoporre ad analisi mediante citometria di flusso
  • come standard proteico per la quantificazione di proteine in campioni tissutali con il metodo di Bradford
  • per determinare l′attività dell′enzima 17β HDS
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Preparation Note
Chiamato anche frazione di Cohn V, questo prodotto è ottenuto mediante una modifica del processo di Cohn per il frazionamento del plasma a freddo con etanolo.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple histochemical stain for acrosomes on sperm from several species.
Larson JL and Miller DJ
Molecular Reproduction and Development, 52(4), 445-449 (1999)
Mateusz Majda et al.
Developmental cell, 43(3), 290-304 (2017-11-08)
The epidermis of aerial plant organs is thought to be limiting for growth, because it acts as a continuous load-bearing layer, resisting tension. Leaf epidermis contains jigsaw puzzle piece-shaped pavement cells whose shape has been proposed to be a result
Bartolomeo Della Ventura et al.
PloS one, 12(2), e0171754-e0171754 (2017-02-10)
Biosensor-based detection provides a rapid and low-cost alternative to conventional analytical methods for revealing the presence of the contaminants in water as well as solid matrices. Although important to be detected, small analytes (few hundreds of Daltons) are an issue
Determination of intracellular reactive oxygen species and high mitochondrial membrane potential in Percoll-treated viable boar sperm using fluorescence-activated flow cytometry.
Guthrie HD and Welch GR
Journal of Animal Science, 84(8), 2089-2100 (2006)
D Gholobova et al.
Scientific reports, 8(1), 12206-12206 (2018-08-17)
The development of laboratory-grown tissues, referred to as organoids, bio-artificial tissue or tissue-engineered constructs, is clearly expanding. We describe for the first time how engineered human muscles can be applied as a pre- or non-clinical model for intramuscular drug injection
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Vedi tutto
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2153-1KG04061835551149
A2153-5KG04061833456132
A2153-100G04061835517466
A2153-10G04061835551132
A2153-10KG04061833693117
A2153-500G04061835551156
A2153-50G04061835517473
A2153-5G04061833693124
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. I would like to confirm one point regarding the following product: BSA A2153 Does this product contain fatty acids (lipids), or is it fatty-acid free? Thank you for your assistance.
    1 risposta
    1. This product is not tested for fatty acids and is not considered fatty acid free. Many BSA products are available that are essentially fatty acid free, such as product A6003.
      Utile?
  2. As mentioned on the product page, it is suitable for ELISA, so can it be used for detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA? If yes, what percentage will be ideal for the assay, and how will the working concentration be prepared?
    1 risposta
    1. The suitability of this product for ELISA has not been tested in-house and is likely based on literature or customer feedback. Therefore, specific recommendations for its use in detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA cannot be provided. It is advised to consult the literature or conduct empirical testing to determine the appropriate usage in this application.
      Utile?
  3. Does this BSA contain any lipids?
    1 risposta
    1. This product is not tested for lipid content. There are several fatty acid-free options, however, there is no lipid-free albumin product available.
      To discuss this further, please contact the Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Utile?
  4. Is this BSA acetylated?
    1 risposta
    1. This product is not acetylated. This product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
      Utile?
  5. Can this product be used as protein standards in BCA assay?
    1 risposta
    1. It can be used as a protein standard.
      Utile?
  6. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for cell culture?
    1 risposta
    1. We do not test A2153 for cell culture use, or for any specifications such as endotoxin content. Customers will have to exercise their own judgment as to whether they wish to use A2153 in cell culture, or can search the literature for publications that cite this product number.
      Utile?
  7. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
    1 risposta
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in ELISA applications. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use in ELISA.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  9. Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), powder looks tan in color.  Is this OK?
    1 risposta
    1. The tan color is within specifications. The color can vary because of factors such as concentration of a solution at the time of lyophilization.
      Utile?
  10. Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in immunoblotting experiments as a blocking agent?
    1 risposta
    1. We have not tested A2153 in quality control for use in immunoblotting applications as a blocking agent. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use as a blocking agent.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica