Vai a
D5671
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Questo terreno DMEM-Hi glucose è un terreno completo 1x senza fattori aggiunti (modifiche comuni) come L-alanil-L-glutamina, HEPES o piruvato di sodio. Differisce dalla formulazione originale del DMEM-Hi per la sostituzione del piridossale con la piridossina. Il piridossale è un componente instabile dei terreni. Questo terreno necessita dell′aggiunta di L-glutamina o di L-alanil-L-glutamina.
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Preparation Note
Da integrare con L-glutamina 0,584 g/L.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5796D1145D6171
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)