Vai a
E1270
Gel EMC
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Matrice EHS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
210,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
573,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
977,00 €
5 x 10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2400,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Il gel ECM può essere utilizzato con le cellule epiteliali, endoteliali, muscolari, nervose e tumorali.
Biochem/physiol Actions
Se portato a 20-40 °C, il gel ECM subisce una polimerizzazione ad attivazione termica, formando una membrana basale ricostituita. Se coltivate su un sottile strato di questo gel ECM, le cellule PC12 mostrano la formazione di neuriti entro due giorni.
Tutte le colonie di topi utilizzate nella produzione di questo prodotto vengono sottoposte a controlli regolari rispetto a numerosi patogeni. Privo di LDEV, come da relativo test.
Preparation Note
Questo prodotto viene preparato a partire dal sarcoma di topo di Engelbreth-Holm-Swarm; è dializzato contro cloroformio. Il gel deve essere scongelato nel corso della notte a 2-8 °C prima dell′uso e va distribuito in una piastra multipozzetto. La piastra e le pipette devono essere pre-raffreddate a 2-8 °C. Il gel può anche essere diluito fino a due volte con il terreno Eagle modificato di Dulbecco a 2-8 °C; la diluizione deve avvenire prima che il gel venga aggiunto alla piastra. Il prodotto gelifica entro 5 minuti a 20 °C. Per manipolazioni prolungate, il lavoro deve essere condotto a meno di 10 °C. Le cellule possono essere piastrate sopra un sottile strato di gel da 0,5 mm o coltivate all′interno di uno strato da 1 mm. Se le cellule vengono coltivate all′interno dello strato, vanno aggiunte al gel prima della piastratura alla densità consigliata di 3-4 x 104 cellule per mL. Per dissociare le cellule dal gel, si utilizza la proteasi in PBS senza calcio, magnesio o EDTA, alla concentrazione di 0,6-2,4 unità per mL.
Other Notes
Il gel ECM è stato preparato a una concentrazione proteica di 8-12 mg/mL (in DMEM) con laminina come componente principale, collagene di tipo IV, eparina solfato proteoglicano, entactina e altri componenti minori. L′aggiunta del collagene di tipo IV al gel ECM aumenta la polimerizzazione.
Il prodotto contiene 50 mg/L di gentamicina solfato.
Disclaimer
Per la conservazione prolungata, il prodotto va mantenuto a -20 °C. Il gel ECM può essere conservato a 2-8 °C per un massimo di 72 ore.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E6909L2020C0543
Gel EMC liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E1270
Gel EMC
Gel EMC growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E6909
Gel EMC
Laminina 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
description
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
description
growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
description
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
UniProt accession no.
P43407, P10493, Q61092, P02469, P02468, Q61789, P19137, Q61001
UniProt accession no.
Q05793, Q61001, P19137, P02468, P43407, P02469, P10493, Q61092, Q61789
UniProt accession no.
P02469, P19137, P02468, Q61092
UniProt accession no.
B1AVK5, Q63ZW6, P08122, Q9QZS0, P02463
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gel EMC
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. Can ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma be coated on a plate and stored overnight at 4C in parafilm to be used the next day?
    1 risposta
    1. If not used immediately, parafilm wrap the ECM coated culture plates and store at 2-8°C until ready to
      use. Use the ECM coated culture plates within 3-4 days.
      Utile?
  2. Is this product suitable for implantation of tumors in mice or does the phenol red preclude it?
    1 risposta
    1. Product E1270 Sigma-Aldrich ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma has been validated for cell culture applications only. This product is designed for coating tissue culture glassware. It has not been validated for in vivo use.
      Please refer to the following link below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/ecm-gel-product-protocols
      Utile?
  3. Can this be used for xenograft studies in immuncompromised mice.
    1 risposta
    1. This product is not tested on xenograft studies in immunocompromised mice. It is not recommended to be used for that application.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. Are ECM Gels, Products E1270 and E6909, the same as Matrigel (from BD)?
    1 risposta
    1. Product No. E1270, ECM gel is the equivalent of Matrigel from BD only produced by Sigma-Aldrich.
      Utile?
  6. The data sheet for Product E1270, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, says that it may be diluted up to twofold. What does that mean?
    1 risposta
    1. ECM gel can be diluted twofold with cold Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME).  This means 1 part ECM gel and 1 part DME.
      Utile?
  7. How can I retrieve my cells from Product E1270,  ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma?
    1 risposta
    1. Dispase (Product No. D4818) is a Bacillus-derived neutral protease that is recommended for recovering cells cultured on ECM (Product No. E1270) or Matrigel. Dispase will yield a single cell suspension far more effectively than trypsin, collagenase, or other proteolytic enzymes. Dispase is gentle and will not damage cells harvested for sub-cultivation or other study.
      Utile?
  8. Are Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, growth factor reduced like Matrigel (from BD)?
    1 risposta
    1. Product No. E1270 is not growth factor reduced. Product No. E6909 is ECM gel, growth factor reduced.
      Utile?
  9. What is the calcium concentration in Products E1270, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma?
    1 risposta
    1. The approximate concentration of CaCl2 in the ECM solution is 0.265 mg/mL.
      Utile?
  10. Do Products E1270 and E6909, ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma, contain phenol red?
    1 risposta
    1. Product E1270 ECM gel does contain phenol-red from the Dulbecco's modified Eagle's medium component of the product.  Product No. E6909, ECM gel, growth factor reduced, is phenol red free.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto