Documenti fondamentali
860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
Scegli un formato
1 MG
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H97D5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
852.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
OWYYELCHNALRQZ-ADIIQMQPSA-N
Applicazioni
17:0-17:1-17:0 D5 TG is suitable for use as a lipid standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).[1][2] It is also suitable for use as an internal standard to measure triglyceride concentration in horse adipose tissue, human plasma and liver tissue by QTRAP mass spectrometer.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860903P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Comprehensive qualification and quantification of triacylglycerols with specific fatty acid chain composition in horse adipose tissue, human plasma and liver tissue
Guan M, et al.
Talanta, 172, 206-214 (2017)
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)
Microbial ecology on solar panels in Berkeley, CA, United States
Porcar M, et al.
Frontiers in Microbiology, 9 (2018)
Bingpeng Yan et al.
International journal of molecular sciences, 20(23) (2019-11-30)
Enterovirus A71 (EV-A71) and coxsackievirus A16 (CV-A16) are the most common causes of hand, foot, and mouth disease. Severe EV-A71 and CV-A16 infections may be associated with life-threatening complications. However, the pathogenic mechanisms underlying these severe clinical and pathological features