Documenti fondamentali
860640P
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860640P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine (C17 base)
Scegli un formato
5 MG
246,00 €
10 MG
427,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
246,00 €
10 MG
427,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H35NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860640P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860640P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860640P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Descrizione generale
Sphingosine (d17:1) or D-erythro-sphingosine is a 17-carbon sphingolipid, found in human skin.[1] It has one carbon less than naturally occurring C18-sphingosine.[2]
Applicazioni
Sphingosine (d17:1) has been used as a lipid standard in the analysis of sphingolipids by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)[3] and tandem mass spectrometry.[4]
Azioni biochim/fisiol
Sphingosine acts a precursor for sphingosine-1-phosphate (S1P). Sphingosine C-17 is used as an internal standard in the analysis of sphingolipids by spectrometric methods.[5]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860640P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860640P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
A selective sphingosine kinase 1 inhibitor integrates multiple molecular therapeutic targets in human leukemia
Paugh SW, et al.
Blood, 112(4), 1382-1391 (2008)
Cytochrome c oxidase deficiency accelerates mitochondrial apoptosis by activating ceramide synthase 6
Schull S, et al.
Cell Death & Disease, 6(3), e1691-e1691 (2015)
Free sphingosines of human skin include 6-hydroxysphingosine and unusually long-chain dihydrosphingosines
Stewart ME and Downing DT
The Journal of Investigative Dermatology, 105(4), 613-618 (1995)
Evaluation of bioactive sphingolipids in 4-HPR-resistant leukemia cells
Apraiz A, et al.
BMC Cancer, 11(1), 477-477 (2011)
Guang-Yi Dai et al.
The Journal of biological chemistry, 295(3), 717-728 (2019-12-11)
Cellular membranes contain many lipids, some of which, such as sphingolipids, have important structural and signaling functions. The common sphingolipid glucosylceramide (GlcCer) is present in plants, fungi, and animals. As a major plant sphingolipid, GlcCer is involved in the formation