860585P
Avanti
17:0 SM (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860585P, powder
Sinonimo/i:
N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860585P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860585P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860585P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C40H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-40(44)41-38(37-48-49(45,46)47-36-35-42(3,4)5)39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h31,33,38-39,43H,6-30,32,34-37H2,1-5H3,(H-,41,44,45,46)/b33-31+/t38-,39+/m0/s1
YMQZQHIESOAPQH-JXGHDCMNSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)