791647C
Avanti
15:0-18:1-d7 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-2-oleyol(d7)-sn-glycerol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (791647C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C
Concentrazione
1 mg/mL (791647C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard to spike skeletal muscle samples for liquid chromatography-mass spectroscopy (LC-MS) analysis[3]
- as a lipid standard in mass spectroscopy for the identification of lipids in mitochondria and lipid droplets[4]
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)