860512P
Avanti
C12 Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860512P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860512P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860512P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1
HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- as an internal standard for lipid extraction in U87MG (human glioma cell line)
- as an internal standard for the quantification of ceramide using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) in rat tissues
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3