830756P
Avanti
17:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PE(17:0/17:0); 110886
Descrizione
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (830756P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830756P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/t37-/m1/s1
YSFFAUPDXKTJMR-DIPNUNPCSA-N
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)