800100C
Avanti
18:1-2:0 DG
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, chloroform
Sinonimo/i:
1--(9Z-octadecenoyl)-2-acetoyl-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/2:0/0:0); OAG
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (800100C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800100C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800100C
Concentrazione
2 mg/mL (800100C-10mg)
5 mg/mL (800100C-25mg)
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3