Documenti fondamentali
LM1504
Avanti
17:0-14:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand LM1504, methanol solution
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Scegli un formato
1 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H78NO13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
812.02
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand LM1504
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
VDNRHLFKICVCHS-ATJCMGOSSA-N
Applicazioni
17:0-14:1 PI or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) has been used as an internal standard for:
  • the detection of phosphatidylinositol class of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis[1]
  • phospholipid quantification by MS analysis[2]
  • lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)[3]
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1504-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cer/Sph Mixture I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Avanti
LM6002
Cer/Sph Mixture I
17:0-17:1-17:0 D5 TG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
860903P
17:0-17:1-17:0 D5 TG
17:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
830756P
17:0 PE
Matthew W Granger et al.
Journal of neurochemistry, 149(4), 499-517 (2018-07-25)
Changes in glycerophosphocholine metabolism are observed in Alzheimer's disease; however, it is not known whether these metabolic disruptions are linked to cognitive decline. Here, using unbiased lipidomic approaches and direct biochemical assessments, we profiled Land's cycle lipid remodeling in the
Andreas Ullen et al.
Free radical biology & medicine, 49(11), 1655-1665 (2010-09-03)
Plasmalogens, 1-O-alk-1'-enyl-2-acyl-sn-glycerophospholipids, are significant constituents of cellular membranes and are essential for normal brain development. Plasmalogens, which contain a vinyl ether bond at the sn-1 position, are preferential targets for hypochlorous acid (HOCl), generated by myeloperoxidase (MPO) from H(2)O(2) and
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Yakir Guri et al.
Cancer cell, 32(6), 807-823 (2017-12-13)
Dysregulated mammalian target of rapamycin (mTOR) promotes cancer, but underlying mechanisms are poorly understood. We describe an mTOR-driven mouse model that displays hepatosteatosis progressing to hepatocellular carcinoma (HCC). Longitudinal proteomic, lipidomics, and metabolomic analyses revealed that hepatic mTORC2 promotes de