860063C
Avanti
Milk SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-(tricosanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
Descrizione
Sphingomyelin (Milk, Bovine), chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (860063C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (860063C-25mg)
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H93N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-46(50)47-44(43-54-55(51,52)53-42-41-48(3,4)5)45(49)39-37-35-33-31-29-27-19-17-15-13-11-9-7-2/h37,39,44-45,49H,6-36,38,40-43H2,1-5H3,(H-,47,50,51,52)/b39-37+/t44-,45+/m0/s1
SXZWBNWTCVLZJN-NMIJJABPSA-N
Descrizione generale
Sphingomyelin and related lipids
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)