Merck
KezdőlapEmlős sejtkultúraA fibroblaszt növekedési faktor család (FGF)
A fibroblaszt növekedési faktor család (FGF)
A fibroblaszt növekedési faktorok (FGF-ek) a sejtek proliferációjának és differenciálódásának hatékony szabályozói. Kritikusan fontos szerepet játszanak a normál fejlődésben, a szövetfenntartásban, a sebgyógyításban és az angiogenezisben a szomatikus stem sejtekben. Az FGF-gének mutációi különböző betegségekkel, például rák, szív- és érrendszeri betegségek, osteoarthritis, cukorbetegség, Parkinson-kór és hipofoszfatémia2 társulnak.
A humán FGF család 22 tagot tartalmaz, amelyeket FGF-1 -től FGF-23  (kivéve az FGF-15) jelölnek. Négy tag kivételével (FGF11, FGF12, FGF13 és FGF12, FGF13 és FGF14) négy transzmembrán tirozinkináz receptorhoz kötődnek - FGFR1FGFR2FGFR3, és FGFR4.
A fibroblaszt növekedési faktor (FGF) család tagjai
1. ábra.Az FGF család tagjai szabályozzák a fejlődést és a szövetek javítását
Acidic FGF (aFGF) és basic FGF (bFGF) az FGF prototípusos tagjai, amelyeket eltérő izoelektromos pontjaik5 miatt neveztek el. A savas FGF magas expressziós szintet mutat az agyban, a retinában, a csontmátrixban és az oszteoszarkómákban. A bázikus FGF számos szövetben megtalálható, többek között az agyalapi mirigyben, az idegszövetben, a mellékvesekéregben, a sárgatestben és a méhlepényben.
A savas és a bázikus FGF-ek serkentik a mezodermális eredetű sejtek, valamint számos neuroektodermális, ektodermális és endodermális eredetű sejt proliferációját. Ez a két FGF az FGF család más tagjaival együtt jelentős szerepet játszik a sejtek proliferációmigrációdifferenciálódás és angiogenesis2 (2. táblázat).
1. táblázatAz FGF-ek funkciói a meglévő tanulmányok alapján2
Immortalizált agykérgi sejtvonal növekedési faktorok jelenlétében
2. ábra.Immortalizált agykérgi sejtvonal növekedési faktorok jelenlétében
Immortalizált kortikális sejtvonal bFGF növekedési faktorok jelenlétében (Cat. No. F0291) és EGF (Cat. No. E9644). A kultúrákban túlnyomórészt GFAP-mal festődő asztrociták (piros) és néhány β III-tubulin festődő neuron (zöld) található. A sejtmagok ellenfestése Hoechst festékkel. A humán neurális őssejtek képei a ReNeuron Limited, Egyesült Királyság jóvoltából.
Anyagok
Loading
1.
Ornitz DM, Itoh N. 2015. The Fibroblast Growth Factor signaling pathway. WIREs Dev Biol. 4(3):215-266. https://doi.org/10.1002/wdev.176
2.
Yun Y, Won JE, Jeon E, Lee S, Kang W, Jo H, Jang J, Shin US, Kim H. 2010. Fibroblast Growth Factors: Biology, Function, and Application for Tissue Regeneration. J Tissue Eng. 1(1):218142. https://doi.org/10.4061/2010/218142
3.
Itoh N. 2007. The Fgf Families in Humans, Mice, and Zebrafish: Their Evolutional Processes and Roles in Development, Metabolism, and Disease. Biol. Pharm. Bull.. 30(10):1819-1825. https://doi.org/10.1248/bpb.30.1819
4.
GOSPODAROWICZ D, FERRARA N, SCHWEIGERER L, NEUFELD G. 1987. Structural Characterization and Biological Functions of Fibroblast Growth Factor. Endocrine Reviews. 8(2):95-114. https://doi.org/10.1210/edrv-8-2-95
5.
DePhillips P, Lenhoff AM. 2004. Relative retention of the fibroblast growth factors FGF-1 and FGF-2 on strong cation-exchange sorbents. Journal of Chromatography A. 1036(1):51-60. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2004.01.012