Cell Clumping hibaelhárítás
A sejtek csomósodása: áttekintés
A szuszpenzióban lévő sejtek különböző okokból kapcsolódhatnak egymáshoz és alkothatnak csomókat. A sejtek csomósodásának leggyakoribb oka a szabad DNS és sejttörmelék jelenléte a táptalajban, ami a sejtek lízisét követően következik be. A DNS ragacsos jellege miatt a sejtek és más törmelékek nagy csomókba tömörülnek. Az alábbiakban a sejtlízis és a DNS táptalajba történő felszabadulásának néhány oka szerepel.
- Túlemésztés: A túlzott kezelés proteolitikus enzimekkel - például a sejtek leválasztására általánosan használt tripszinnel - a sejtek csomósodását okozhatja
- Környezeti stressz: mechanikus erőhatás, ismételt fagyasztási/olvasztási ciklusok és egyéb környezeti stresszek felgyorsíthatják a sejtpusztulást, amelynek korai tünete lehet a sejt-sejt-összenövés.
- Szöveti dezaggregáció: Az egysejtes szuszpenzió készítése primer szövetekből kémiai, mechanikai vagy enzimatikus protokollok segítségével bizonyos mértékű sejtszakadáshoz vezethet. Kollagenáz általában az extracelluláris mátrix emésztéséhez van szükség, amikor szövetből egysejtes szuszpenziót állítunk elő. A disszociációs szerek megtekintése itt.
- Túlnövekedés: Amikor a sejtek elérik a konfluenciát, a sejtek líziséből származó sejttörmelék és szabad DNS túlzottan felhalmozódik.
Hibaelhárítás
A sejtek csomósodása csökkenti a kritikus tápanyagokhoz való hozzáférést, és ennek következtében akadályozza a sejtek általános növekedését. Emellett a sejtcsomósodás veszélyezteti az egyes sejtek tiszta előkészítését igénylő downstream vizsgálatokat (pl. áramlási citometria). Az alábbi táblázatban a csomósodás kiváltó okától függően megoldásokat javasolunk a megelőzésre.
Kapcsolódó termékek |