Histidin-jelölt fehérjék tisztítása IMAC Sepharose® nagy teljesítményű szefarózzal segítségével
IMAC Sepharose® High Performance egy töltés nélküli kromatográfiás közeg, amely 34 µm-es, erősen térhálósított 6%-os agaróz gyöngyökből áll, amelyekhez kovalensen kapcsolódott egy kelátképző csoport. Ezt a kelátképző csoportot a felhasználó megfelelő fémionokkal tölti fel, lehetővé téve a médium számára a célfehérjék szelektív visszatartását. A kis gyöngyméret lehetővé teszi a nagy kromatográfiás felbontást, a koncentrált anyagot tartalmazó, jól elkülönülő csúcsokkal. A kromatográfiás közeg nagymértékben kompatibilis számos adalékanyaggal, és jól alkalmazható olyan nagy teljesítményű tisztításokhoz, amelyek az eluátumban koncentrált termékeket eredményeznek. 1. melléklet (A Ni Sepharose®, Ni Sepharose® excel, TALON® Superflow, és a töltetlen IMAC Sepharose® termékek) mutatja az IMAC Sepharose® High Performance főbb jellemzőit.
Az IMAC Sepharose® High Performance-t 20%-os etanolban előduzzasztva szállítjuk.
3.47. ábra. Az IMAC Sepharose® High Performance fémionoktól mentes, így számos alkalmazásban használható hisztidinnel jelölt és natív fehérjék tisztítására. 25 ml-es és 100 ml-es laboratóriumi kiszerelésben, valamint előrecsomagolt HiTrap™ IMAC HP 1 ml-es és 5 ml-es HiTrap™ IMAC HP oszlopokban kapható.
Az oszlop csomagolása
Lássa a termékhez mellékelt útmutatót, vagy olvassa el a 6. függelék (oszlopcsomagolás és előkészítés) az oszlopcsomagolásra vonatkozó általános iránymutatásokhoz.
Mintaelőkészítés
Ez a mintaelőkészítési eljárás az összes IMAC Sepharose® High Performance-t tartalmazó formátumhoz alkalmazható.
A mintát a kötőpuffer összetételéhez és pH-értékéhez igazítja puffer, NaCl, imidazol és adalékanyagok hozzáadásával koncentrált törzsoldatokból; a minta kötőpufferrel történő hígításával; vagy puffercserével. A gazdasejt fehérjék exponált hisztidinnel való kötődésének megakadályozása érdekében elengedhetetlen, hogy a mintába és a kötőpufferbe alacsony koncentrációban imidazolt tegyünk (4. fejezet, A hisztidin-jelölésű fehérjék tisztításának optimalizálása).
A mintát közvetlenül a minta felvitele előtt egy 0,22 µm-es vagy egy 0,45 µm-es filteren keresztül kell vezetni és/vagy centrifugálni. Ha a minta túl viszkózus, hígítsa kötőpufferrel, hogy megakadályozza az eltömődést; fokozza a líziskezelést (szonikáció, homogenizálás); vagy adjon hozzá DNáz/RNáz-t a nukleinsavfragmentumok méretének csökkentésére.
Puffer előkészítés
A pufferkészítéshez használt víznek és vegyszereknek nagy tisztaságúnak kell lenniük. A puffereket felhasználás előtt 0,45 µm-es szűrőn keresztül szűrje. Használjon nagy tisztaságú imidazolt, mivel ez nagyon alacsony abszorbanciát vagy egyáltalán nem ad abszorbanciát 280 nm-en.
A legjobb tisztaság és hozam eléréséhez szükséges optimális imidazol-koncentráció a mintában és a pufferben fehérjéről fehérjére változik. A kötőpufferben 20-40 mM imidazol sok fehérje esetében megfelelő; az elúciós pufferben 500 mM imidazol biztosítja a célfehérje teljes elúcióját.
A kromatográfiás közeg feltöltése fémionnal
- Készítsen 0,1 M oldatot a kívánt fémionból (pl., Cu2+, Zn2+, Co2+, Fe3+ vagy Ni2+) desztillált vízben. Használhatók kloridok, szulfátok stb. sói (pl, 0,1 M CuSO4 vagy 0,1 M NiSO4).
A Zn2+ -ionok oldatainak pH-értéke körülbelül 5,5 vagy annál alacsonyabb kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a 6-os vagy magasabb pH-nál fellépő oldhatósági problémákat. A Fe3+ ionokat alacsony pH-n (kb. pH 3,0) kell immobilizálni, hogy elkerüljük az oldhatatlan vasvegyületek képződését.
- Mossuk át az oszlopot legalább 2 térfogatnyi desztillált vízzel.
- A fémion oldatból legalább 0,2 térfogatnyit alkalmazzunk az oszlopon.
- Mossa az oszlopot legalább 5 térfogatnyi desztillált vízzel a felesleges fémionok eltávolítása érdekében.
- Mossa át az oszlopot 5 térfogatnyi desztillált vízzel (a 20%-os etanol eltávolítása érdekében).
- Mossuk át 5 térfogatnyi elúciós pufferrel.
- Egyensúlyozzuk 10 térfogatnyi kötőpufferrel.
- Ha szükséges, mossuk ki a 20%-os etanolt 5 térfogatnyi desztillált vízzel. Használjon 50-100 cm/h flow sebességet. Lásd a 8. függelék (Áramlási sebességről térfogatáramra történő átszámítás) című részt a flow rate számításokhoz.
- Ekvibrálja az oszlopot 5-10 térfogatnyi kötőpufferrel 150 cm/h flow sebességgel.
- Alkalmazza az előkezelt mintát.
- Mossa az oszlopot kötőpufferrel, amíg az abszorbancia el nem éri az alapvonalat.
- Elúciózza elúciós pufferrel lépcsős vagy lineáris gradiens alkalmazásával. Lépcsős elúció esetén általában 5 oszloptérfogat elúciós puffer elegendő. Lineáris gradiens elúció esetén egy sekély gradiens, több mint 20 oszloptérfogatú, hasonló kötőerősségű fehérjéket választhat szét.
- Elúció után regenerálja az oszlopot 5-10 térfogatnyi kötőpufferrel történő mosással. Az oszlop most már készen áll az újabb tisztításra.
A fémionoldat felvitele előtt csak vízzel mossa, pufferrel nem, különben nem kívánt kicsapódás léphet fel.
Az oszlopot nem kell minden egyes tisztítás között lecsupaszítani és újratölteni, ha ugyanazt a fehérjét akarjuk tisztítani. Bármely tisztítóoszlop újrafelhasználása a minta jellegétől függ, és a keresztkontamináció elkerülése érdekében csak azonos jelölésű fehérjékkel szabad elvégezni. A témával, valamint a tisztítással és tárolással kapcsolatos további információkért lásd 1. függelék (A Ni Sepharose, Ni Sepharose® excel, TALON és TALON jellemzői)sup>® Superflow és a töltés nélküli IMAC Sepharose® termékek).
Az IMAC Sepharose® High Performance kompatibilis a redukálószerekkel. Javasoljuk azonban a gyengén kötött fémionok eltávolítását a redukálószereket tartalmazó puffer/minták alkalmazása előtt. Ez redukálószerek nélküli vakfuttatással érhető el (lásd alább). Ne hagyja vagy tárolja az IMAC Sepharose® High Performance-t redukálószereket tartalmazó pufferekkel.
A fémionok szivárgása minden normál körülmények között alacsony. Kritikus alkalmazások esetén a tisztítás során fellépő szivárgás csökkenthető a minta betöltése előtti vakfutás elvégzésével (az alábbiakban leírtak szerint).
Vakifutás:
Megkötő puffert és elúciós puffert használjon redukálószer nélkül.
Purifikáció
A280 mérésekhez használja az elúciós puffereket üres pufferként. Ha az imidazolt el kell távolítani, használjon sótalanító oszlopot (11. fejezet, Sótalanítás/puffercsere és koncentrálás). A gyenge minőségű imidazol jelentős háttérabszorbanciát ad 280 nm-en.